Search
Search

| Référence | Poids du lit | Capacité de la colonne (métrique) |
|---|---|---|
| 60108-303 | 200 mg | 3 ml |
| 60108-301 | 1 000 mg | 6 ml |
| 60108-302 | 100 mg | 1 ml |
| 60108-304 | 500 mg | 3 ml |
| 60108-305 | 500 mg | 6 ml |
| 60108-390 | 50 mg | 1 ml |
| 60108-701 | 2 000 mg | 15 ml |
| 60108-702 | 5000 mg | 25 ml |
| 60108-703 | 10 000 mg | 75 ml |
| 60108-776 | 1 000 mg | 15 ml |
| 60108-765 | 100 mg | 3 ml |
| 60108-780 | 2 000 mg | 25 ml |
| 60108-376 | 25 mg | 1 ml |
| 60108-786 | 500 mg | 10 ml |
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Les cartouches C18 Thermo Scientific™ HyperSep™ se caractérisent par une phase liée à l’alkyle hautement rétentive pour les composés apolaires à modérément polaires. Le matériau de phase inverse hydrophobe est recommandé pour la plupart des composés apolaires et assure la rétention de la plupart des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses.
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.