Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8a Monoclonal Antibody (53-6.7), Super Bright™ 436, eBioscience™

          98 Published Figures
          98 References
          View all (507) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8a Monoclonal Antibody (53-6.7), Super Bright™ 436, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (98)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 99

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD8a Antibody (62-0081-80) in Flow

          BALB/c mouse splenocytes were stained with CD3 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0032) and 0.125 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Super Bright 436 (Product # 62-4321) (left) or 0.125 µg of CD8a Monoclonal Antibody, Super Bright 436 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          62-0081-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 87 publications 87 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Super Bright™ 436, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          53-6.7

          Conjugate

          Super Bright™ 436 Super Bright™ 436 Super Bright™ 436
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 615
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 745
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          413/431 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2716980

          Product Specific Information

          Description: The 53-6.7 monoclonal antibody reacts with the mouse CD8a molecule. CD8a is an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha beta) or as a homodimer (CD8 alpha alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells express CD8 alpha beta while gamma delta TCR T cells, a subpopulation of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs) and dendritic cells express CD8 alpha alpha. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells.

          Applications Reported: This 53-6.7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 53-6.7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.

          Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser

          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8 antigen, alpha chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8alpha; CD8beta; fCD8; Leu-2; leu-2a; lymphocyte antigen 3; Lyt-2.1 lymphocyte differentiation antigen (AA at 100); T-cell membrane glycoprotein Ly-3; T-cell surface glycoprotein Lyt-2; T-cell surface glycoprotein Lyt-3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Cd8b; Ly-2; Ly-3; Ly-35; Ly-B; Ly-C; Lyt-2; Lyt-3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01731, (Mouse) P10300

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12525, (Mouse) 12526

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase binding MHC class I protein complex binding identical protein binding coreceptor activity MHC class I protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response T cell mediated immunity cell surface receptor signaling pathway T cell activation cytotoxic T cell differentiation positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway defense response to virus regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-frpqk:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch