Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD14 Antibodies

          Invitrogen

          CD14 Monoclonal Antibody (Sa2-8), Super Bright™ 645, eBioscience™

          15 Published Figures
          14 References
          View all (197) CD14 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD14 Monoclonal Antibody (Sa2-8), Super Bright™ 645, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (15)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD14 Antibody (64-0141-80) in Flow

          BALB/c mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells were stained with 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Super Bright 645 (Product # 64-4321-82) (blue histogram) or 0.25 µg of CD14 Monoclonal Antibody, Super Bright 645 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Western Blot (WB)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          64-0141-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 12 publications 12 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Super Bright™ 645, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Sa2-8

          Conjugate

          Super Bright™ 645 Super Bright™ 645 Super Bright™ 645
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          414/645 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2762788

          Product Specific Information

          Description: The Sa2-8 monoclonal antibody reacts with mouse CD14, a 53-55 kDa GPI-linked glycoprotein. CD14 is a receptor for the complexes of LPS and LBP (LPS-Binding Protein) and is shown to associate with Toll-Like Receptor 4 (TLR4) and participate in the signaling and cellular response to bacterial LPS. In mouse, CD14 is expressed on the surface of macrophages and under certain conditions is also found in the serum in a secreted form. Sa2-8 has weak antagonistic activity (in NF-kappaB activation or TNF alpha production with LPS stimulation).

          Applications Reported: This Sa2-8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Sa2-8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of thioglycolate-elicited peritoneal macrophages. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Super Bright 645 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 645 nm. We recommend using a 660/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 405 nm; Emission: 645 nm; Laser: Violet Laser

          Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.

          Target Information

          CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD 14; Cd14; cd14 monocyte; LPSR antibody; myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14; unnamed protein product

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P10810

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12475

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding lipopolysaccharide receptor activity lipoteichoic acid binding molecular carrier activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production response to molecule of bacterial origin cell surface pattern recognition receptor signaling pathway receptor-mediated endocytosis response to bacterium lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to magnesium ion positive regulation of type I interferon production response to lipopolysaccharide positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway response to tumor necrosis factor response to ethanol positive regulation of endocytosis response to electrical stimulus cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0