Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SMARCB1 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SMARCB1/8851R)

          View all (47) SMARCB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SMARCB1/8851R)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Antibody (6598-RBM14-P0) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human sarcoma stained with INI-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SMARCB1/8851R) HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2°C: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Integrase interactor 1 (INI-1)/SNF5/SMARCB1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SMARCB1/8851R)

          Product Details

          6598-RBM14-P0

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SMARCB1/8851R

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa1-200) of human SMARCB1 protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control: astrocytoma or kidney. Human brain

          Cellular Location: Nucleus.

          Target Information

          The SWI-SNF complex is involved in the activation of transcription via the remodeling of nucleosome structure in an ATP-dependent manner. Brm (also designated SNF2alpha) and Brg-1 (also designated SNF2beta) are the ATPase subunits of the mammalian SWI-SNF complex. Brm, Brg-1, Ini1 (integrase interactor 1, also designated SNF5), BAF155 (also designated SRG3) and BAF170 are thought to comprise the functional core of the SWI-SNF complex. Addition of Ini1, BAF155 and BAF170 to Brg-1 appears to increase remodeling activity. Other complex subunits are thought to play regulatory roles. hSNF2L and hSNF2H both appear to be homologs of Drosophila ISWI, a Brm related ATPase that is present in chromatin remodeling complexes other than SWI/SNF, including the NURF (nucleosome remodeling factor).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BRG1-associated factor 47; BRG1-associated factor 47 (BAF47); hSNF5; Ini1; Ini1b; INI1D; INI1E; INI1F; integrase interactor 1 protein; malignant rhabdoid tumor suppressor; protein phosphatase 1, regulatory subunit 144; SMARCB1; SNF5 homolog; Sucrose nonfermenting yeast homolog like 1; sucrose nonfermenting, yeast, homolog-like 1; SWI/SNF related matrix-associated actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1; SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1; SWI/SNF-related matrix-associated protein; SWI10; Transcription factor TYE4; Transcription regulatory protein SNF5; TYE4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BAF47; CSS3; hSNFS; INI-1; INI1; MRD15; PPP1R144; RDT; RTPS1; Sfh1p; SNF5; SNF5L1; Snr1; SWNTS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12824

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6598

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase I CORE element sequence-specific DNA binding p53 binding DNA binding transcription coactivator activity protein binding Tat protein binding nucleosomal DNA binding identical protein binding ATP-dependent chromatin remodeler activity
          Process(es)
          RNA polymerase I preinitiation complex assembly chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA integration regulation of mitotic metaphase/anaphase transition single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate positive regulation by host of viral transcription positive regulation of T cell differentiation positive regulation of cell differentiation positive regulation of myoblast differentiation positive regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of G0 to G1 transition positive regulation of transcription of nuclear large rRNA transcript from RNA polymerase I promoter positive regulation of stem cell population maintenance positive regulation of glucose mediated signaling pathway regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of double-strand break repair regulation of nucleotide-excision repair
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0