Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • STAT1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-STAT1 (Tyr701) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15H13L67)

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          7 References
          View all (79) STAT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-STAT1 (Tyr701) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15H13L67)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (3)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody (700349) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Phospho-STAT1 pTyr701 in HeLa cells stimulated with 100 ng/mL IFN-gamma (top right) or unstimulated (top left) using a Phospho-STAT1 pTyr701 recombinant rabbit monoclonal antibody (Product # 700349) at a dilution of 1 µg/mL preincubated with the phosphopeptide used as an immunogen (bottom right) or with non-phosphopeptide (bottom left), followed by detection using an Alexa Fluo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Antibody
          Phospho-STAT1 (Tyr701) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15H13L67)

          Product Details

          700349

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.5-2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          15H13L67

          Immunogen

          A peptide corresponding to amino acids 697-706 of P42224.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532315

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with orangutan, Macaque, bovine, porcine, ovine, elk, bat, Xenopus, mouse, rat, chicken and salmon based on sequence homology.

          Intact IgG appears on a non-reducing gel as ~150 kDa band and upon reduction generating a ~25 kDa light chain band and a ~50 kDa heavy chain.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          STAT1 (signal transducers and activators of transcription 1) is a member of the STAT family of transcription factors. STAT1 can be activated by interferon-alpha, interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. STAT1 is known to regulate several genes which are involved in cell growth, apoptosis, immune responses, and lipid metabolism. Further, STAT1 plays an important role in mediating cell viability in response to different cell stimuli and pathogen exposure. The STAT1 gene is located on chromosome 2. STAT1 is activated to regulate gene expression in response to extracellular signaling polypeptides including cytokines, interferons, and growth factors. After phosphorylation by JAK tyrosine kinases, STAT1 enters the nucleus to regulate transcription of many different genes. Among the seven STATs types, STAT1, STAT3, STAT5a, and STAT5b have a wide activation profile. STAT1 is activated by many different ligands including IFN family (IFN-Alpha, IFN-Beta, IFN-gamma and IL-10), gp130 family (IL-6, IL-11, LIF, CNTF, and G-CSF), and receptor tyrosine kinases (EGF, PDGF, and CSF-1). Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of STAT1 have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686B04100; OTTHUMP00000165046; OTTHUMP00000205845; signal transducer and activator of transcription 1; signal transducer and activator of transcription 1, 91kD; signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa; Signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta; STAT; STAT 1; STAT-1; stat1 alpha; transcription factor; Transcription factor ISGF-3 components p91/p84; transcription factor; 91 kDa; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2010005J02Rik; AA408197; CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT1; STAT91

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42224

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6772, (Mouse) 20846

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding tumor necrosis factor receptor binding protein binding enzyme binding CCR5 chemokine receptor binding histone acetyltransferase binding histone binding identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding ubiquitin-like protein ligase binding cadherin binding protein phosphatase 2A binding promoter-specific chromatin binding transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter sequence-specific signal transducer activity DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation positive regulation of defense response to virus by host negative regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade response to nutrient blood circulation positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus negative regulation of angiogenesis positive regulation of interferon-alpha production cellular response to insulin stimulus tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to cytokine response to interferon-gamma response to interferon-beta cellular response to interferon-beta interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway regulation of cell proliferation response to hydrogen peroxide regulation of apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to peptide hormone endothelial cell migration positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JAK-STAT cascade negative regulation by virus of viral protein levels in host cell positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of developmental process response to cAMP defense response to virus interferon-gamma-mediated signaling pathway type I interferon signaling pathway renal tubule development interleukin-27-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus cellular response to interferon-gamma metanephric mesenchymal cell proliferation involved in metanephros development metanephric mesenchymal cell differentiation negative regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation receptor signaling pathway via STAT transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process response to bacterium cytokine-mediated signaling pathway lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide negative regulation of macrophage fusion response to drug response to exogenous dsRNA cellular response to lipopolysaccharide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0