Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • STAT5 alpha Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6H5L15)

          Advanced Verification
          2 References
          View all (64) STAT5 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6H5L15)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody (701063) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of STAT5A (pY694) was done on 70% confluent log phase HeLa cells; untreated and treated (serum starved for 16 hours followed by treatment with 20 ng/mL IFN alpha for 1 hour). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes; permeabilized with 0.25% Triton X-100 for 10 minutes followed by blocking with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were incubated wit... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Antibody
          Phospho-STAT5 alpha (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6H5L15)

          Product Details

          701063

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-5 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-4 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          3 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6H5L15

          Immunogen

          Phosphopeptide corresponding to amino acids 688-698 of human STAT5a
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532365

          Product Specific Information

          Intact IgG appears on a non-reducing gel as ~150 kDa band and upon reduction generating a ~25 kDa light chain band and a ~50 kDa heavy chain.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          STAT5 alpha is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT5 alpha is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of STAT5 alpha in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for the tumorigenesis. The mouse counterpart of STAT5 alpha is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this protein in cells. STAT5 alpha, along with STAT5 beta, were identified in mouse. The amino acid sequences of STAT5 alpha and STAT5 beta show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues in virgin and lactating mice. However, differential accumulation of STAT5 alpha and STAT5 beta mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. STAT5 alpha is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Mammary gland factor; mammary gland factor STAT5A; Signal transducer and activator of transcription 5A; STAT; STAT5B; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA959963; MGF; Mpf; STAT5; STAT5A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42229, (Mouse) P42230

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6776, (Mouse) 20850

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding phosphate ion binding sequence-specific DNA binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding double-stranded DNA binding signal transducer activity protein phosphatase binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          mitotic cell cycle luteinization natural killer cell differentiation positive regulation of endothelial cell proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade female pregnancy lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of steroid metabolic process cytokine-mediated signaling pathway taurine metabolic process lipid storage lymphocyte differentiation regulation of cell adhesion B cell differentiation erythrocyte differentiation eosinophil differentiation regulation of epithelial cell differentiation mammary gland development positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of natural killer cell differentiation mast cell apoptotic process negative regulation of mast cell apoptotic process myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-4-mediated signaling pathway reelin-mediated signaling pathway interleukin-5-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-3-mediated signaling pathway thrombopoietin-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell differentiation T cell homeostasis response to peptide hormone positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of B cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity development of secondary female sexual characteristics development of secondary male sexual characteristics Peyer's patch development positive regulation of inflammatory response activated T cell proliferation mast cell differentiation positive regulation of mast cell differentiation JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development mammary gland epithelium development mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus regulation of hemopoiesis negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment allantoin metabolic process citrate metabolic process 2-oxoglutarate metabolic process succinate metabolic process oxaloacetate metabolic process transcription, DNA-templated isoleucine metabolic process valine metabolic process creatine metabolic process fatty acid metabolic process peptidyl-tyrosine phosphorylation prolactin signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process creatinine metabolic process mammary gland involution
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0