Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • c-Kit (CD117) Antibodies

          Invitrogen

          c-Kit Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HC34LC14)

          View all (206) c-Kit (CD117) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-Kit Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HC34LC14)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          c-Kit Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-Kit Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-Kit Antibody (701494) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of C- Kit (CD117) was done on 70% confluent log phase K562 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes; permeabilized with 0.25% Triton X-100 for 10 minutes followed by blocking with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were incubated with C- Kit (CD117) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Product # 701494) at 1 µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Alexa Fluor® 488 Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Product # A-11008) at ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-Kit Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Kit Antibody in Western Blot (WB)
          c-Kit Antibody in Western Blot (WB)
          c-Kit Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HC34LC14)

          Product Details

          701494

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HC34LC14

          Immunogen

          Peptide corresponding to amino acids 246-261 of human c-Kit
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532487

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with bovine, equine, goat, non-human primate, rat and porcine based on sequence homology.

          Intact IgG appears on a non-reducing gel as ~150 kDa band and upon reduction generating a ~25 kDa light chain band and a ~50 kDa heavy chain.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous leukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth. c-Kit is expressed in hematopoietic stem cells, germ cells, mast cells and gastrointestinal tract cajal cells. Upon binding of its ligand stem cell factor (SCF), c-kit dimerizes, resulting in receptor activation and autophosphorylation of various tyrosine residues including tyrosine 703 located on the cytoplasmic domain of the receptor. This modification allows docking of Grb2 and activation of the Ras/ERK signaling pathway. SCF/c-kit can activate multiple downstream signaling pathways including PI3K, PLC-gamma and JAK/STAT. c-kit receptor activation is essential for hematopoiesis, stem cell maintenance and gametogenesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-Kit protooncogene; CD117; ckit; Mast/stem cell growth factor receptor Kit; p145 c-kit; PBT; Piebald trait protein; protein kinase; Proto-oncogene c-Kit; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit; SCFR; Tyrosine-protein kinase Kit; unnamed protein product; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein

          View more View less

          Gene Aliases: C-Kit; CD117; KIT; MASTC; PBT; SCFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10721

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3815

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protease binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity stem cell factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity growth factor binding cytokine binding SH2 domain binding protein homodimerization activity metal ion binding
          Process(es)
          ovarian follicle development hematopoietic progenitor cell differentiation myeloid progenitor cell differentiation lymphoid progenitor cell differentiation immature B cell differentiation mast cell chemotaxis positive regulation of cytokine production involved in immune response positive regulation of dendritic cell cytokine production glycosphingolipid metabolic process chemotaxis inflammatory response signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway spermatogenesis spermatid development cell proliferation positive regulation of cell proliferation germ cell migration regulation of cell shape gonad development visual learning male gonad development response to radiation positive regulation of gene expression programmed cell death cell migration cytokine-mediated signaling pathway stem cell population maintenance lamellipodium assembly actin cytoskeleton organization hemopoiesis B cell differentiation T cell differentiation erythrocyte differentiation melanocyte differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly positive regulation of mast cell cytokine production somatic stem cell population maintenance embryonic hemopoiesis ectopic germ cell programmed cell death intracellular signal transduction hematopoietic stem cell migration megakaryocyte development Fc receptor signaling pathway Kit signaling pathway erythropoietin-mediated signaling pathway regulation of cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein negative regulation of programmed cell death mast cell degranulation positive regulation of MAPK cascade pigmentation tongue development leukocyte activation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade response to cadmium ion protein autophosphorylation developmental pigmentation positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity digestive tract development stem cell differentiation epithelial cell proliferation regulation of developmental process detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity negative regulation of developmental process positive regulation of protein kinase B signaling cell chemotaxis mast cell differentiation mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation melanocyte migration melanocyte adhesion positive regulation of pyloric antrum smooth muscle contraction regulation of bile acid metabolic process positive regulation of colon smooth muscle contraction positive regulation of small intestine smooth muscle contraction positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation negative regulation of reproductive process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline