Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • OCT4 Antibodies
          This clone is available in multiple conjugated formats in both full and sample sizes. For more options, search using the clone ID "3H8L6" or explore the "Additional formats" section on this page.

          Invitrogen

          OCT4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3H8L6), Alexa Fluor™ Plus 647

          Advanced Verification
          View all (65) OCT4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OCT4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3H8L6), Alexa Fluor™ Plus 647

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          OCT4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OCT4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OCT4 Antibody (701756RP647) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of OCT4 was performed using OCT4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3H8L6), Alexa Fluor™ Plus 647 (Product # 701756RP647, 1:200) on 70-80% confluent NTERA-2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.5% Triton X-100 for 10 minutes and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were stained with OCT4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3H8L6), Alexa Fluor™ Plus 647. Panel a) shows representative images of cells that were stained for detecti... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OCT4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OCT4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          OCT4 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          OCT4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3H8L6), Alexa Fluor™ Plus 647

          Product Details

          701756RP647

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3H8L6

          Immunogen

          Protein corresponding to Human POU5F1 (aa 1-360)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647 Alexa Fluor™ Plus 647
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          658/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 6.8

          Contains

          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_3679118

          Product Specific Information

          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.

          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.

          Applications Tested: This 3H8L6 antibody has been tested by immunocytochemistry and flow cytometric analysis of NTERA-2 cells. This may be used for immunocytochemistry at 10 µg/mL and for flow cytometry at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 658 nm; Emission: 675 nm; Laser: Red Laser

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          POU5F1, also commonly known as Oct-4, is a maternally expressed octamer-binding protein that was the first transcription factor described for the early stages of development. The role of POU5F1 in embryonic development suggested that it might be useful in the creation of stem cells that might be useful in cell replacement therapies in the treatment of several degenerative diseases. Artificial stem cells, termed induced pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing POU5F1 and the transcription factors Sox2, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing POU5F1, Sox2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3-Oct; 4-Oct; DADB-104B20.2; gp-9; HGNC:9221; MGC22487; non-spliced variant; OCT4-B1; OCT4B-variant 2; octamer-binding protein 3; octamer-binding protein 4; octamer-binding transcription factor 3; OTTHUMP00000221150; OTTHUMP00000221151; POU class 5 homeobox 1; POU domain transcription factor OCT4; pou-2; POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein; pou2; transcriptional regulator

          View more View less

          Gene Aliases: Oct-3; Oct-4; OCT3; Oct3/4; OCT4; OCT4Borf1; OTF-3; OTF3; OTF4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01860

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5460

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding protein binding ubiquitin protein ligase binding miRNA binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter endodermal cell fate specification blastocyst development heart induction endodermal-mesodermal cell signaling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to wounding anatomical structure morphogenesis regulation of asymmetric cell division regulation of gene expression BMP signaling pathway somatic stem cell population maintenance positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell fate commitment involved in formation of primary germ layer cardiac cell fate determination positive regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0