Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • STAT3 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          STAT3 Recombinant Superclonal™ Antibody

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          6 References
          View all (104) STAT3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite STAT3 Recombinant Superclonal™ Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (2)
          STAT3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          STAT3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          STAT3 Antibody (710077) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of STAT3 was done on 70% confluent log phase MCF-7 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with STAT3 Antibody (3HCLC), Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710077) at 1 µg/mL in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          STAT3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          STAT3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          STAT3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT3 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT3 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          STAT3 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          STAT3 Antibody in ELISA (ELISA)
          STAT3 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT3 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT3 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT3 Antibody
          STAT3 Antibody
          STAT3 Recombinant Superclonal™ Antibody

          Product Details

          710077

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-5 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -

          ChIP assay (ChIP)

          2.5 µg/1x10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to amino acids 1-220 of human STAT3
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532546

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          STAT3 belongs to the family of STAT (signal transducers and activators of transcription) proteins which are phosphorylated by receptor associated kinases, translocate to the nucleus, and act as transcription factors in response to cytokines and growth factors. Coactivators such as CREB-binding protein are required for the transcriptional activation by STAT3. STAT3 can also be activated by Interferon-alpha, Interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. Phosphorylation on tyrosine 705 by JAK1 and JAK2 is essential for STAT3 dimer formation, nuclear translocation, and DNA binding activity. In humans, the STAT3 gene is located on the q arm of chromosome 17. STAT3 has been shown to be activated by IFN-alpha but not IFN-beta. The transcription factors associated with STAT3 are c-Jun and cyclic AMP-responsive enhancer binding protein (CREB). STAT3 mediates the expression of a variety of genes in response to cell stimuli, and thus plays a key role in many cellular processes such as cell growth and apoptosis. The small GTPase Rac1 has been shown to bind and regulate the activity of STAT3 while the PIAS3 protein is a specific inhibitor of STAT3. Three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of STAT3 have been described. Deletion of the STAT3 gene in knock-out mice was lethal at the early embryonic stage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: acute phase response factor; Acute-phase response factor; DNA-binding protein APRF; FLJ20882; MGC16063; Signal transducer and activator of transcription 3; STAT; Stat3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110034C02Rik; ADMIO; ADMIO1; APRF; AW109958; HIES; STAT3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P40763, (Mouse) P42227

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6774, (Mouse) 20848

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding protein binding protein kinase binding protein phosphatase binding chromatin DNA binding CCR5 chemokine receptor binding glucocorticoid receptor binding signaling adaptor activity identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding protein dimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding primary miRNA binding lncRNA binding DNA-binding transcription factor binding protein sequestering activity RNA sequestering activity RNA polymerase II repressing transcription factor binding signal transducer activity transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter temperature homeostasis response to hypoxia eye photoreceptor cell differentiation regulation of cytokine production response to ischemia regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus defense response acute-phase response inflammatory response immune response signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JAK-STAT cascade nervous system development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation gene expression negative regulation of autophagy positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway sexual reproduction signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation positive regulation of cell migration intracellular receptor signaling pathway response to estradiol positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to hormone stimulus leptin-mediated signaling pathway response to cytokine somatic stem cell population maintenance interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-11-mediated signaling pathway interleukin-23-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth regulation of cell proliferation glucose homeostasis eating behavior mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to peptide hormone protein kinase B signaling cellular response to leptin stimulus response to leptin response to ethanol positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of glycolytic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of mitochondrial membrane permeability astrocyte differentiation negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis modulation of synaptic transmission positive regulation of multicellular organismal process regulation of cell cycle radial glial cell differentiation retinal rod cell differentiation regulation of feeding behavior growth hormone receptor signaling pathway JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway interleukin-6-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus T-helper 17 type immune response T-helper 17 cell lineage commitment positive regulation of extracellular matrix disassembly inflammatory response to wounding energy homeostasis cellular response to interleukin-17 receptor signaling pathway via STAT postsynapse to nucleus signaling pathway negative regulation of inflammatory response to wounding interleukin-10-mediated signaling pathway negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response regulation of cellular response to hypoxia positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of vascular endothelial cell proliferation negative regulation of 3'-UTR-mediated mRNA stabilization negative regulation of primary miRNA processing negative regulation of stem cell differentiation positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of neuron migration transcription, DNA-templated stem cell population maintenance negative regulation of apoptotic process negative regulation of cell death negative regulation of neuron death
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0