Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • STAT2 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          STAT2 Recombinant Superclonal™ Antibody (1HCLC)

          Advanced Verification
          View all (34) STAT2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite STAT2 Recombinant Superclonal™ Antibody (1HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          STAT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          STAT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          STAT2 Antibody (710135) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of STAT2 was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes; permeabilized with 0.25% Triton X-100 for 10 minutes followed by blocking with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were incubated with STAT2 Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710135) at 2 µg-4 µg in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Alexa Fluor® 488 Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Product # A-11008) at a dilution of ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          STAT2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          STAT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          STAT2 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT2 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          STAT2 Antibody
          STAT2 Recombinant Superclonal™ Antibody (1HCLC)

          Product Details

          710135

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-4 µg
          -

          ChIP assay (ChIP)

          3 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to amino acids 186-197 of human STAT2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532583

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          STAT2 is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. In response to interferon (IFN), this protein forms a complex with STAT1 and IFN regulatory factor family protein p48 (ISGF3G), in which this protein acts as a transactivator, but lacks the ability to bind DNA directly. Transcription adaptor P300/CBP (EP300/CREBBP) has been shown to interact specifically with this protein, which is thought to be involved in the process of blocking IFN-alpha response by adenovirus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: interferon alpha induced transcriptional activator; MGC59816; p113; Signal transducer and activator of transcription 2; signal transducer and activator of transcription 2, 113kDa; STAT; STAT 2; STAT-2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IMD44; ISGF-3; P113; PTORCH3; STAT113; STAT2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P52630

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6773

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding ubiquitin-like protein ligase binding
          Process(es)
          regulation of protein phosphorylation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade regulation of cell proliferation response to peptide hormone positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response to virus type I interferon signaling pathway negative regulation of type I interferon-mediated signaling pathway regulation of mitochondrial fission
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline