Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Alpha-Smooth Muscle Actin Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          Alpha-Smooth Muscle Actin Recombinant Superclonal™ Antibody (17HCLC)

          5 References
          View all (55) Alpha-Smooth Muscle Actin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Alpha-Smooth Muscle Actin Recombinant Superclonal™ Antibody (17HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody (710487) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Smooth Muscle Actin was done on 70% confluent log phase MDCK cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes; permeabilized with 0.25% Triton X-100 for 10 minutes followed by blocking with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were incubated with Smooth Muscle Actin Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710487) at 2 µg-4 µg in 1% BSA... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Alpha-Smooth Muscle Actin Antibody in Western Blot (WB)
          Alpha-Smooth Muscle Actin Recombinant Superclonal™ Antibody (17HCLC)

          Product Details

          710487

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1-2 µg/mL
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-4 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          17HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to amino acids 2-10 of human smooth muscle actin
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532726

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          Smooth Muscle Actin belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actin being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. In particular, smooth muscle actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Actin exists as a ubiquitous protein involved with filament formation that make up large portions of the cytoskeleton. Actin filaments interact with myosin to assist in muscle contraction as well as aiding in cell motility and cytokinesis. Smooth muscle actin is found on smooth muscle vessel walls, gut wall, myometrium, myoepithelial cells in breast and salivary glands. Defects in the smooth muscle actin gene cause aortic aneurysm familial thoracic type 6. Actin isoforms differ slightly in their N-terminus and the sequences of each are perfectly conserved in higher vertebrates. Alpha-smooth muscle actin is abundant in vascular and visceral smooth muscle cells. In addition, it has also been shown that smooth muscle actin appear in stress fibers of fibroblastic cells during pathological situations involving contractile phenomena such as wound healing and fibrocontractive diseases. Multiple alternatively spliced variants of smooth muscle actin have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ACTA2; Actin Alpha 2 Smooth Muscle Aorta; Actin Vascular Smooth Muscle; actin, alpha 2, smooth muscle, aorta; actin, alpha, vascular smooth muscle; Actin, aortic smooth muscle; Alpha Cardiac Actin; alpha-actin; Alpha-actin-2; alpha-cardiac actin; Aortic Smooth Muscle; asma; Cell growth-inhibiting gene 46 protein; GIG46; Growth Inhibiting Gene 46; smooth muscle; smooth muscle alpha-actin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 0610041G09Rik; a-SMA; ACTA2; ACTSA; ACTVS; alphaSMA; GIG46; SMalphaA; SMDYS

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P62736, (Rat) P62738, (Mouse) P62737

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 59, (Rat) 81633, (Mouse) 11475

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein binding ATP binding hydrolase activity protein kinase binding actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein
          Process(es)
          muscle contraction regulation of blood pressure response to virus positive regulation of gene expression vascular smooth muscle contraction positive regulation of hepatic stellate cell migration positive regulation of hepatic stellate cell contraction positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to transforming growth factor beta stimulus juxtaglomerular apparatus development glomerular mesangial cell development mesenchyme migration positive regulation of hepatic stellate cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline