Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SQSTM1 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          SQSTM1 Recombinant Superclonal™ Antibody (11HCLC)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          3 References
          View all (57) SQSTM1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SQSTM1 Recombinant Superclonal™ Antibody (11HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          SQSTM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SQSTM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SQSTM1 Antibody (710539) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of p62 was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with p62 Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710539) at 2 µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Alexa Fluor 488 Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Product # A-11008) at a dilution of 1:400 for 30 minu... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SQSTM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SQSTM1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SQSTM1 Antibody in Western Blot (WB)
          SQSTM1 Antibody in Western Blot (WB)
          SQSTM1 Antibody in Western Blot (WB)
          SQSTM1 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          SQSTM1 Antibody
          SQSTM1 Recombinant Superclonal™ Antibody (11HCLC)

          Product Details

          710539

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          11HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to amino acids 90-104 & 254-268 of human p62
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532735

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: autophagy receptor p62; EBI3-associated protein of 60 kDa; EBI3-associated protein p60; EBIAP; oxidative stress induced like; p62; p62 transcript variant 4; p62 transcript variant 5; phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62; Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa; Sequestosome-1; Ubiquitin-binding protein p62; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A170; DMRV; EBIAP; FTDALS3; NADGP; ORCA; OSIL; p60; p62; p62B; PDB3; SQSTM1; ZIP3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13501

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8878

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase C binding protein binding zinc ion binding enzyme binding protein kinase binding protein binding, bridging receptor tyrosine kinase binding ubiquitin protein ligase binding ionotropic glutamate receptor binding signaling receptor activity SH2 domain binding identical protein binding ubiquitin binding macromolecular complex binding metal ion binding K63-linked polyubiquitin binding ubiquitin-dependent protein binding protein sequestering activity molecular sequestering activity molecular condensate scaffold activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mitophagy mitophagy pexophagy temperature homeostasis immune system process response to ischemia transcription from RNA polymerase II promoter ubiquitin-dependent protein catabolic process protein import into nucleus autophagy apoptotic process endosome organization protein localization positive regulation of autophagy regulation of mitochondrion organization endosomal transport macroautophagy cell differentiation protein catabolic process negative regulation of protein ubiquitination cellular response to stress toll-like receptor 4 signaling pathway negative regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction aggrephagy positive regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of Ras protein signal transduction regulation of protein complex stability brown fat cell proliferation protein K63-linked ubiquitination protein targeting to vacuole involved in autophagy energy homeostasis response to mitochondrial depolarisation negative regulation of ferroptosis membraneless organelle assembly positive regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of protein localization to plasma membrane protein localization to perinuclear region of cytoplasm
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline