Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC BioBasic™ AX

Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)
73105-05303050 mm3 mm
73105-05103050 mm1 mm
73105-05213050 mm2,1 mm
73105-05463050 mm4,6 mm
73105-101030100 mm1 mm
73105-102130100 mm2,1 mm
73105-104630100 mm4,6 mm
73105-151030150 mm1 mm
73105-152130150 mm2,1 mm
73105-153030150 mm3 mm
73105-154630150 mm4,6 mm
73105-254630250 mm4,6 mm
73105-01210110 mm2,1 mm
Référence 73105-053030
Prix (EUR)
829,53
Each
Longueur (métrique):
50 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
Prix (EUR)
829,53
Each

Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.

  • Granulométrie de 5 μm, taille des pores de 300 Å
  • Exclusives, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
  • Hydrophobicité faible
  • Capacité de 0,22 mEq/g ; Taux de carbone de 3 %
  • Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
  • Stable dans des conditions de pH exigeantes (plage de pH de 2 à 8)
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécifications
Format de colonneColonne analytique
Type de colonneMode mixte
“End-capped”No
HydrophobicitéFaible
Pression max.5800 psi (400 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase stationnairePolyéthylènéimine
Surface spécifique100 m²/g
Température60°C
Type d’USPS/O
Taux de carbone3 %
Diamètre (métrique)3 mm
Longueur (métrique)50 mm
Granulométrie5 μm
PhasePhase normale, HILIC, échange d’ions
Porosité300 Å
Gamme de produitsBioBasic
TechniqueÉchange d’anions
pH2 à 8
Unit SizeEach