Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Thrombomodulin (CD141) Antibodies

          Invitrogen

          CD141 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (JAA17), Alexa Fluor™ Plus 555

          Advanced Verification
          View all (66) Thrombomodulin (CD141) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD141 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (JAA17), Alexa Fluor™ Plus 555

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (1)
          CD141 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD141 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD141 Antibody (740179MP555XS) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CD141 was performed using CD141 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (JAA17), Alexa Fluor™ Plus 555 (Product # 740179MP555) on 70-80% confluent A-431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, and then blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were stained with CD141 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (JAA17), Alexa Fluor™ Plus 555 (Product # 740179MP555, 1:100) in 0.1% BSA, incubated at 4 degree Celsius overnight. Panel a) shows representative image of cells ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD141 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD141 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD141 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD141 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD141 Antibody

          Product Details

          740179MP555XS

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JAA17

          Conjugate

          Alexa Fluor™ Plus 555 Alexa Fluor™ Plus 555 Alexa Fluor™ Plus 555
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          558/572 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 6.8

          Contains

          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_3699444

          Product Specific Information

          Alexa Fluor™ Plus recombinant antibodies are conjugated using new, proprietary dye chemistry so you can generate stunning data. Alexa Fluor™ Plus antibodies represent an advancement in fluorescent conjugate technology. Alexa Fluor™ Plus antibodies provide brighter signal compared to leading Alexa Fluor™ antibodies, providing you with better signal-to-noise for your critical experiments. These antibodies show better specificity and lot-to-lot consistency as these are recombinant antibodies, generated by cloning specific genes for the desired antibodies into an expression vector and expressed in vitro.

          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining.

          Applications Tested: This JAA17 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells and A431 cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 553 nm; Emission: 568 nm; Laser: Yellow Laser

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Thrombomodulin (TM) is also known as Fetomodulin (FM), endothelial anticoagulant protein, or glycoprotein P112. Thrombomodulin contains six repeated domains homologous with epidermal growth factor (EGF) and an amino terminal domain homologous to lectin-like protein. Through its accelerated activation of protein C, synthesis of TM is one of several mechanisms important in maintaining thrombo-resistance and thus reducing clot formation on the surface of the endothelial cells. Immunohistochemical staining of formalin-fixed tissue for TM has been used for the study of a variety of vascular tumors, meningiomas and choriocarcinomas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BDCA-3; CD141; CD141 antigen; DC141; Fetomodulin; sCD141; soluble CD141; Thrombomodulin; TM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AHUS6; BDCA-3; BDCA3; CD141; THBD; THPH12; THRM; TM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07204

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7056

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity calcium ion binding protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          proteolysis female pregnancy blood coagulation hemostasis response to X-ray negative regulation of platelet activation negative regulation of blood coagulation zymogen activation response to lipopolysaccharide negative regulation of coagulation response to cAMP negative regulation of fibrinolysis blood coagulation, common pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0