Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • THRB Antibodies

          Antibodies Inc

          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Monoclonal Antibody (N402/46)

          View all (13) THRB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Thyroid Hormone Receptor Beta1 Monoclonal Antibody (N402/46)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Antibody (75-387) in WB

          Immunoblot against extracts of COS cells transiently transfected with Myc-tagged TRalpha1, Myc-tagged TRbeta1, Myc-tagged TRbeta2 or untagged Kv2.1 plasmid probed with N402/46 (left) or 19E10 (right) TC supe. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Antibody in Western Blot (WB)
          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Antibody in Western Blot (WB)
          Thyroid Hormone Receptor Beta1 Monoclonal Antibody (N402/46)

          Product Details

          75-387

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N402/46

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 1-461 (full-length) of human Thyroid hormone receptor beta1 (accession number P10828) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4

          Contains

          0.065% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.

          Target Information

          Thyroid hormone receptors (TR), also known as c-erbA-2, are ligand-dependent, intracellular proteins that stimulate transcription of specific genes by binding to specific DNA sequences called hormone response elements following activation by the appropriate hormone. Thyroid hormones, through their interaction with TR, effect metabolic processes, growth and development in many tissues by regulating the expression of genes for growth hormone, malic enzyme and several hepatic proteins. There are two forms of TR; TR alpha (on chromosome 17) and TR beta (on chromosome 3). Each of these isoforms also has two isoforms; TR alpha-1 and TRv alpha-2, and TR beta-1 and TR beta-2 respectively. TR alpha-1 and 2 are identical through amino acid 370 where their sequences diverge. TRv alpha-2, which does not bind T3 and is a strong negative regulator of the functional TR, is 80 amino acids longer than TR alpha-1. The corresponding gene for the thyroid hormone receptor beta-1 is NR1A2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-erbA-2; c-erbA-beta; ERBA 2; ERBA BETA; ERBA-BETA; MGC126109; MGC126110; nuclear receptor; Nuclear receptor subfamily 1 group A member 2; oncogene ERBA2; Thyroid hormone receptor beta; thyroid hormone receptor beta 3; thyroid hormone receptor beta2delta; thyroid hormone receptor, beta (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 2); thyroid hormone receptor, beta (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 2, avian); TR; TR beta; TR beta 1; TR-B1C-ERBA-2; TRbeta2Delta; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C-ERBA-2; C-ERBA-BETA; c-erbAbeta; ERBA2; GRTH; NR1A2; PRTH; RATT3REC; T3R[b]; T3Rbeta; T3rec; THR1; THRB; THRB1; THRB2; THRbeta; THRbeta1; Thrbeta2; TRb; TRbeta; TRbeta1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10828, (Mouse) P37242

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7068, (Mouse) 21834, (Rat) 24831

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding enzyme binding chromatin DNA binding sequence-specific DNA binding metal ion binding thyroid hormone binding sequence-specific double-stranded DNA binding double-stranded DNA binding steroid hormone receptor activity thyroid hormone receptor activity protein homodimerization activity C4 zinc finger nuclear receptor DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter thyroid hormone mediated signaling pathway positive regulation of thyroid hormone receptor signaling pathway transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter sensory perception of sound negative regulation of female receptivity regulation of heart contraction female courtship behavior organ morphogenesis cell differentiation mRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter retinal cone cell development retinoic acid receptor signaling pathway Type I pneumocyte differentiation cellular response to thyroid hormone stimulus retinal cone cell apoptotic process transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cell proliferation regulation of lipid metabolic process intracellular receptor signaling pathway positive regulation of chondrocyte differentiation steroid hormone mediated signaling pathway positive regulation of ossification regulation of cholesterol metabolic process regulation of triglyceride metabolic process embryonic organ development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline