Product Image
Thermo Scientific™

Imject™ BSA (in MES Buffer)

La BSA en tampón MES Thermo Scientific Imject es una proteína portadora de albúmina sérica bovina purificada que permite laMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
771712 mg
Número de catálogo 77171
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 mg
La BSA en tampón MES Thermo Scientific Imject es una proteína portadora de albúmina sérica bovina purificada que permite la preparación sencilla de inmunógenos eficaces con antígenos peptídicos que contienen grupos amino o carboxilo.

La BSA es una conocida proteína portadora inmunogénica que se utiliza para la preparación de antígenos peptídicos para la inmunización y la producción de anticuerpos. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC).

Características de la BSA Imject en MES:

• Conjugación de alto rendimiento: cada molécula contiene 59 residuos de lisina, de los cuales, entre 30 y 35 tienen aminas primarias capaces de reaccionar con un reactivo de conjugación.
• Calidad validada: la BSA purificada (fracción V) está disponible liofilizada y estabilizada en tampón PBS o MES, lista para su uso en métodos de entrecruzamiento con glutaraldehído, éster NHS o EDC.
• Solubilidad compatible: la carga neta negativa (pI 5,1) de la BSA y su alta solubilidad se deben a los numerosos grupos carboxílicos. Esto permite su uso en una amplia gama de condiciones de conjugación.
• Inmunogénica: con 67 kDa, la BSA es lo suficientemente grande como para funcionar como inmunógeno primario o puede usarse como portador de proteínas irrelevantes para el cribado de los anticuerpos y los inmunoensayos después de usar KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria al hapteno.

Las proteínas portadoras son moléculas grandes y complejas capaces de estimular una respuesta inmunitaria tras su inyección. La producción satisfactoria de anticuerpos específicos frente a antígenos pequeños (es decir, péptidos o compuestos farmacológicos) requiere que estos haptenos se conjuguen covalentemente con una molécula más grande y más compleja (normalmente una proteína) para hacerlos inmunogénicos. Las proteínas portadoras se seleccionan en función de su inmunogenicidad, su solubilidad y la posibilidad de lograr una adecuada conjugación hapteno-portador. La BSA Imject es muy soluble en tampones acuosos y contiene numerosas aminas primarias y grupos carboxilo que pueden servir como elemento diana de la conjugación con glutaraldehído, ésteres NHS, EDC y otros reactivos de entrecruzamiento. Imject BSA se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación de haptenos.

La albúmina sérica bovina (BSA) es una proteína idónea para una gran variedad de usos en el laboratorio porque, al igual de la mayoría de las proteínas plasmáticas abundantes, es muy estable y soluble. Además, la proteína 67 kDa es lo bastante grande y compleja como para ser totalmente inmunógena. Por tanto, la BSA es una proteína portadora muy utilizada para la conjugación con haptenos y otros antígenos débiles para hacerlos más inmunogénicos con el fin de producir anticuerpos. También proporciona una proteína portadora de haptenos independiente para las microplacas y otras técnicas de ensayo necesarias para el cribado de anticuerpos producidos con KLH u otro portador más inmunogénico.

El entrecruzador carbodiimida EDC conjuga haptenos que contienen carboxilo (por ejemplo, el extremo C de los antígenos peptídicos) con la proteína portadora BSA. Este método de preparación de inmunógenos es idóneo para antígenos peptídicos con pocos o ningún resto de ácido aspártico y glutámico (carboxilatos) y de restos de lisina (aminas primarias) en la parte central de la secuencia primaria. Dado que los péptidos contienen tanto carboxilatos como aminas, la conjugación mediante EDC tiene como resultado su polimerización en distinto grado y una orientación aleatoria en su adhesión a la proteína portadora. Normalmente, esto da lugar a un alto nivel de carga antigénica en la proteína portadora, así como la presentación en todas las orientaciones posibles para la producción de anticuerpos. No obstante, los epítopos importantes (los que se desea detectar) de la secuencia peptídica del antígeno pueden bloquearse mediante la conjugación mediada por EDC si esas regiones contienen aminas primarias (restos de lisina) o carboxilatos (restos de ácido aspártico y glutámico). En estos casos, utilice un entrecruzador reactivo de amina homobifuncional con la BSA purificada en tampón de fosfato o sintetice el péptido con una cisteína terminal exclusiva y utilice un kit con la BSA activada por malemida para preparar el conjugado de proteína portadora.

Más datos de producto
• Datos de activación y conjugación de proteínas del portador para la preparación de inmunógenos

Productos relacionados
BSA Imject™ (en PBS)
Kit de centrifugación BSA Imject™ EDC
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
DescripciónAlbúmina sérica bovina Imject (en tampón MES)
Cantidad2 mg
Línea de productosImject
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
4 °C

Preguntas frecuentes

What do I need to consider when designing a peptide for antibody production?

We recommend that hydrophobic residues comprise 50% or less of all the residues in your sequence. Make sure there is at least one charged residue for every five amino acids: this is generally known to enhance the solubility of the peptide. Peptides (compared to polypeptides, which fold and bury the hydrophobic amino acids) are too small to fold, so just a few hydrophobic amino acids may leave them insoluble.

Other guidelines include:
Peptides containing multiple Cys, Met, and Trp can be hard to synthesize.
Some sequences are problematic in solid-phase peptide synthesis or cleavage and are best avoided; these include Asp-Pro sequences or stretches of amino acids that require bulky protecting groups on their side chains during synthesis.
Glycine is often good for antigenicity as it has only a hydrogen side chain; this allows for complete rotation.
Please note that we offer a Custom Antibody Production service (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production.html) that includes the use of our proprietary Antigen Profiler and Antigen Preparation tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production/antigen-profiler-antigen-preparation.html).

What is the optimal peptide length for antibody production?

Most peptide antigens range in length from 12 to 16 residues and are relatively easy to synthesize. Peptides of 9 residues or shorter have been effective antigens for antibody production, but peptides longer than 16 amino acids may contain several epitopes and form secondary structures. Peptides in excess of 18 residues begin to present more synthetic challenges. Before you synthesize your peptide, we recommend doing a BLASTP search using your peptide sequence. This is to make sure that the peptide is not homologous or identical to a sequence in a completely unrelated protein in the host animal.

Please note that we offer a Custom Antibody Production service (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production.html) that includes the use of our proprietary Antigen Profiler and Antigen Preparation tool (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/antibodies/custom-antibodies/custom-antibody-production/antigen-profiler-antigen-preparation.html).

What happens if antibodies are stored improperly?

Improper storage of antibodies can lead to:
- Degradation: Loss of activity and specificity
- Aggregation: Formation of precipitates or clumps
- Reduced performance: Poor results in assays or experiments

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.

What do antibody pair kits contain, how many samples can I process, and how can I find a list of antibody pair kits by target?

Antibody pair kits contain capture antibody, detection antibody, recombinant standard and HRP conjugate. Each contains enough reagents to process forty 96-well plates. A list of Antibody Pair Kits (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/elisa/antibody-pair-kits.html) is available by target.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.

What do Reagent Sets contain, how many samples can I process, and how can I check if a Reagent Set is available for my target?

Reagent Sets contain Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, HRP Conjugate, TMB Substrate and Stop Solution. Each contains enough reagents to process five 96-well plates. Reagent Sets are included in the main list of ELISA (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/elisa/antibody-pair-kits.html) kits (search by “Reagent Set”).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Antibodies and Immunoassays Support Center.