Search
Search

| Référence | Description | Quantité |
|---|---|---|
| 800-05741-01 | Sonde à usage unique à bride 120mm | 10 de chaque |
| 800-05751-01 | Sonde à usage unique à bride 120mm | 25 de chaque |
| 800-05761-01 | Sonde à usage unique à bride 120 mm | 50 de chaque |
| 800-05771-01 | Sonde à usage unique à bride 120mm | 100 de chaque |
| 800-05781-01 | Sonde à usage unique à bride 120mm | 500 de chaque |
| 800-05791-01 | Sonde à usage unique à bride 220 mm | 10 de chaque |
| 800-05801-01 | Sonde à usage unique à bride 220 mm | 25 de chaque |
| 800-05811-01 | Sonde à usage unique à bride 220 mm | 50 de chaque |
| 800-05821-01 | Sonde à usage unique à bride 220 mm | 100 de chaque |
| 800-05831-01 | Sonde à usage unique à bride 220 mm | 500 de chaque |
Fabriqué à partir d’acier inoxydable 316L à finition sanitaire (15Ra) et d’optiques en saphir de haute pureté issues exclusivement, Thermo Scientific™ MarqMetrix™ SingleUse Bioreactor BallProbe™ permet une mesure Raman fiable et précise sans compromettre la stérilité de vos lots de grande valeur. Emballée dans des sacs détachables, la sonde peut être stérilisée à l’autoclave, à la vapeur en place (SIP) ou à l’EtO, ou intégrée dans des systèmes à usage unique plus grands et stérilisée aux rayons gamma (50 kGy). Conçue pour être facile à utiliser, la sonde stérile se connecte facilement à l’interface à fibre optique du système Raman, ce qui permet d’obtenir des informations chimiques fiables en temps réel. Afin de garantir la pureté du lot, il suffit de jeter la sonde une fois le procédé terminé.
Conçue pour les conditions de bioprocédés
Créé pour répondre aux exigences de l’industrie des bioprocédés, MarqMetrix Single-Use Bioreactor BallProbe est compatible avec les ports Pg13.5 standard. Mesurez les niveaux de nutriments des milieux, la densité des cellules viables, et plus encore, avec des sondes qui correspondent au facteur de forme des sondes de bioprocédés à oxygène dissous (OD). La configuration standard comprend une bride soudée qui empêche la sonde de sortir du port et fixe les longueurs d'immersion à 220 mm ou 120 mm.
Single-Use Bioreactor BallProbe se couple facilement à la tête de fibre à usage unique Thermo ScientificTM MarqMetrixTM, l’interface à fibre optique de l’analyseur Thermo ScientificTM MarqMetrixTM All-In-One Process Raman. La tête de fibre à usage unique MarqMetrix dernièrement conçue est dotée d’un raccord exclusif qui facilite la fixation et le retrait sécurisés de Single-Use Bioreactor BallProbe. Les utilisateurs finaux doivent disposer d'une tête de fibre à usage unique MarqMetrix pour utiliser les sondes Single-Use Bioreactor BallProbe (une tête de fibre MarqMetrix standard peut être convertie en tête de fibre à usage unique MarqMetrix).
Caractéristiques et avantages
Applications
Conditions de fonctionnement
Produits associés