Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • NALP10 Antibodies

          Proteintech

          NLRP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230402C1)

          View all (9) NALP10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NLRP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230402C1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          NLRP10 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NLRP10 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NLRP10 Antibody (83131-8-RR) in WB

          Mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 83131-8-RR (NLRP10 antibody) at dilution of 1:10,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NLRP10 Antibody in Western Blot (WB)
          NLRP10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NLRP10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NLRP10 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          NLRP10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230402C1)

          Product Details

          83131-8-RR

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:50,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Surface plasmon resonance (SPR)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          230402C1

          Immunogen

          NLRP10 fusion protein Ag26402
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAMAKARKPR EALLWALSDL EENDFKKLKF YLRDMTLSEG QPPLARGELE GLIPVDLAEL LISKYGEKEA VKVVLKGLKV MNLLELVDQL SHICLHDYRE VYREHVRCLE EWQEAGVNGR YNQVLLVAKP SSESPESLAC PFPEQELESV TVEALFDSGE KPSLAPSLVV LQGSAGTGKT

          Target Information

          NALP proteins are cytoplasmic proteins that form a subfamily within the larger CATERPILLER family and are thought to play a crucial role in cell proliferation and reproduction. Like all other NALP family members, NALP10 has a C-terminal leucine-rich repeat (LRR) region, an N-terminal Pyrin domain (PYD) followed by a NACHT domain, and a NACHT-associated domain. It was initially identified as PYNOD, an Apaf-1-like protein that binds to ASC, caspase-1 and IL-1-b, inhibiting the autoprocessing of caspase-1, caspase-1-mediated IL-1-b processing, and ASC aggregation. NALP10 is thus a potent regulator of apoptosis and inflammation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Apaf-1-like protein; pyrin-like domain- and nucleotide-binding and oligomerization domain-containing protein; NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 10; NACHT, LRR and PYD containing protein 10; NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 10; NACHT/LRR/pyrin domain-containing protein 10; neuronal apoptosis inhibitor protein 10; Nucleotide-binding oligomerization domain protein 8; nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domain containing 10

          View more View less

          Gene Aliases: 6430548I20Rik; CLR11.1; NALP10; Napl10; NLRP10; NOD8; PAN5; PYNOD

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q86W26, (Mouse) Q8CCN1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 338322, (Mouse) 244202

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity ATP binding ATPase activity
          Process(es)
          immune system process positive regulation of T-helper 1 type immune response defense response helper T cell enhancement of adaptive immune response dendritic cell migration innate immune response defense response to Gram-negative bacterium defense response to fungus positive regulation of T-helper 17 type immune response positive regulation of interleukin-8 secretion positive regulation of interleukin-6 secretion activation of innate immune response adaptive immune response inflammatory response positive regulation of defense response positive regulation of interleukin-1 alpha production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of immune response positive regulation of defense response to bacterium
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline