Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD27 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for will be discontinued once stock is depleted. Please check out our other {{productObj.targetName}} {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} Please check out our other {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} or contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD27 Monoclonal Antibody (O323), eVolve™ 655, eBioscience™

          13 Published Figures
          10 References
          View all (190) CD27 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite CD27 Monoclonal Antibody (O323), eVolve™ 655, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (13)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD27 Antibody (86-0279-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD19 FITC (Product # 11-0199-42) and Anti-Human CD27 eVolve™ 655. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD27 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          86-0279-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/test
          View 10 publications 10 publications
          Product Specifications

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          O323

          Conjugate

          eVolve™ 655 eVolve™ 655 eVolve™ 655
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2574789

          Product Specific Information

          Notice: The eVolve™ line of antibody conjugates will be discontinued at the end of February, 2018 and replaced with our improved Invitrogen™ eBioscience™ Super Bright conjugated antibodies for flow cytometry. Individual eVovle catalog numbers will become unavailable as inventory depletes. This item has a corresponding Super Bright 645 format available - please see Product # 64-0279-42. We will continue to offer a selection of Qdot conjugated antibodies.

          Description: The O323 monoclonal antibody reacts with human CD27, a lymphocyte-specific member of the TNFR superfamily. CD27 is expressed by a subset of thymocytes and virtually all mature T cells and is upregulated upon T-cell stimulation. CD27 binds to CD70, and through this interaction, plays an important role in T cell-B cell interaction.

          Applications Reported: This O323 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This O323 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood. This can be used at 5 µL per test. A test is defined as the amount of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          For best results when using antibodies conjugated to eVolve™, we recommend a quick spin of the vial before use and avoid touching the bottom of the vial with the pipet tip.

          Laser/Filter Recommendation: eVolve™ 655 can be optimally excited with laser lines from 325-405 nm, and emits near 655 nm. We recommend using the violet (405 nm) laser line for excitation and a 630LP with a 660/40 bandpass filter, or equivalent, for detection.

          Fixation Recommendation: Antibodies conjugated to eVolve™ are compatible with eBioscience's fixation and permeabilization buffers.

          Excitation: 350-635 nm; Emission: 657 nm; Laser: Ultraviolet Laser, Violet Laser

          Storage and handling: For best results when using antibodies conjugated to eVolve™, we recommend a quick spin of the vial before use and avoid touching the bottom of the vial with the pipet tip.

          Target Information

          CD27 is a 50 kDa member of the tumor necrosis factor (TNF) receptor superfamily that includes CD40 and CD30. The TNF superfamily members are known for the regulation of cell proliferation and death. In contrast to the expression of other TNFR/TNF family members, expression of CD27 and its ligand CD70 is predominantly confined to lymphocytes. High expression levels of CD27 appear to be dependent on proper ligation of antigen receptors. CD70 expression requires additional co-stimulatory and/or pro-inflammatory signals. CD27 is expressed as a disulfide-linked homodimer on mature thymocytes, peripheral blood T cells and a subpopulation of B cells. Activation of T cells via TCR-CD3 complex results in upregulation of CD27 expression on the plasma membrane as well as in the release of its soluble 28-32 kDa form, sCD27, detected in the plasma, urine or spinal fluid. Soluble CD27 is an important prognostic marker of acute and chronic B cell malignancies. RgpA, a cystein proteinase, although activating T cells through the protease-activated receptors (PARs), degradates CD27 and counteracts T cell activation mediated by CD27 and its ligand CD70. CD27-binding protein (SIVA), a proapoptotic protein, can bind to this receptor and is thought to play an important role in the apoptosis induced by this receptor. Diseases associated with CD27 dysfunction include Lymphoproliferative Syndrome 2 and Autosomal Recessive Lymphoproliferative Syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-7kv6q:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch