ActivX™ Desthiobiotin-ATP Probe
Thermo Scientific™

ActivX™ Desthiobiotin-ATP Probe

Individuelle ActivX Desthiobiotin-ATP-Sonde, 16 × 12,6 µgMolekulargewicht: 1259,48Für die Verwendung mit Pierce Kinase-Anreicherungskits.Ähnliche ProduktePierce™ Kinase-Anreicherungskit mit ATP-SondePierce™ Kinase-Anreicherungskit mit ADP-SondeActivX™Weitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
8831116 × 12,6 μg
Katalognummer 88311
Preis (EUR)
494,00
Each
Menge:
16 × 12,6 μg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
494,00
Each
Individuelle ActivX Desthiobiotin-ATP-Sonde, 16 × 12,6 µg
Molekulargewicht: 1259,48
Für die Verwendung mit Pierce Kinase-Anreicherungskits.

Ähnliche Produkte
Pierce™ Kinase-Anreicherungskit mit ATP-Sonde
Pierce™ Kinase-Anreicherungskit mit ADP-Sonde
ActivX™ Desthiobiotin-ADP-Sonde
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
AssayAssay zur Proteinquantifizierung
BeschreibungActivX™ Desthiobiotin-ATP-Sonde
NachweisverfahrenChemolumineszenz, Massenspektrometrie, Western Blot
Zur Verwendung mit (Anwendung)Pulldown
FormatRöhrchen, Spin-Säule
ZusammensetzungDesthiobiotin-ATP, MW 1259
Marker oder FarbstoffBiotin und andere Haptene
Menge16 × 12,6 μg
SubstrattypKinase-Substrat
ZielKinasen (Mehrfach), Phosphodiesterasen, ATPasen, GTPasen, Phosphatasen
ProduktlinieActivX
TypMarkierte Nukleotidsonde
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Nach Erhalt bei –80 °C lagern.