Kit de extracción de proteínas bacterianas B-PER™ con enzimas
Thermo Scientific™

Kit de extracción de proteínas bacterianas B-PER™ con enzimas

El kit de extracción de proteínas bacterianas Thermo Scientific B-PER con enzimas es un reactivo de lisis celular fácil deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
90078250 mL
90079500 mL
Número de catálogo 90078
Precio (MXN)
-
Cantidad:
250 mL
El kit de extracción de proteínas bacterianas Thermo Scientific B-PER con enzimas es un reactivo de lisis celular fácil de usar y una solución basada en detergentes no iónicos que altera las células de forma efectiva y solubiliza las proteínas naturales o recombinantes sin desnaturalización. Todos los reactivos de extracción de proteínas bacterianas (B-PER) son compatibles con aplicaciones posteriores, como la cromatografía de afinidad (por ejemplo, cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados, cromatografía de glutatión), la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y la determinación cuantitativa de proteínas (por ejemplo, ensayo de proteínas BCA Pierce, ensayo de proteínas Pierce 660 nm). En función de la aplicación, se pueden añadir al reactivo inhibidores de proteasas, sales, agentes reductores, desnaturalizantes y agentes quelantes.

Características del reactivo de extracción de proteínas bacterianas B-PER:

• La formulación tamponada con Tris con enzimas de lisozima y ADNasa
• Solubilización mejorada de la membrana celular y la digestión del ADN

Todos los reactivos de extracción de proteínas Thermo Scientific B-PER son:
• Listo para su uso: lisis celular en un solo paso de bacterias grampositivas y gramnegativas utilizando un detergente suave no iónico (patentado) en formulaciones tampón de Tris o fosfato
• Rápido y sencillo: añada el reactivo B-PER a un sedimento bacteriano, incube con mezclado entre 10 y 15 minutos y recupere las proteínas solubles tras sedimentar el material residual celular
• Práctico: el reactivo B-PER Complete contiene lisozima y una nucleasa universal en una sola formulación con almacenamiento a 4 °C
• Excelente rendimiento: recupere proteínas recombinantes de lisados bacterianos o purifique los cuerpos de inclusión a niveles casi homogéneos
• Flexible: los reactivos B-PER son adecuados para las extracciones de proteínas a cualquier escala y están disponibles en formulaciones de fosfato y Tris 1X y 2X, con y sin enzimas
• Compatible: completamente compatible con la adición de inhibidores de proteasas; el extracto de proteínas resultante se puede utilizar en ensayos de proteínas, normalmente en métodos de purificación de afinidad (por ejemplo, glutatión-S-transferasa [GST], 6xHis) y otras aplicaciones

Formatos prácticos y listos para usar
Los reactivos de extracción de proteínas bacterianas B-PER son más eficaces que los ultrasonidos tradicionales y los tampones de lisis caseros, que en su mayoría incluyen detergentes y componentes que interfieren en aplicaciones posteriores. Los reactivos B-PER se formulan en tampones Tris o de fosfato con pH fisiológico. Extraen proteínas naturales y recombinantes solubles y producen lisados directamente compatibles con la mayoría de flujos de trabajo posteriores, como la electroforesis, la purificación por afinidad, la inmunoprecipitación, los análisis de interacción de proteínas, el entrecruzado y el etiquetado de proteínas.

Más información sobre el producto
• Improved, all-in-one B-PER Reagent for bacterial protein extraction

Productos relacionados
Reactivo de extracción de proteínas bacterianas B-PER™
Reactivo de extracción de proteínas bacterianas completas B-PER™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
FormatoLíquido
Cantidad250 mL
Volumen (métrico)250 mL
Línea de productosB-PER
Tipo de productoReactivo de extracción de proteínas bacterianas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Suficiente para: 60 g de pasta de células
• Reactivo B-PER, 250 ml
• Lisozima, 50 mg/ml, 0,5 ml
• ADNasa I, 2500 U/ml, 0,5 ml

Almacenar el reactivo B-PER a temperatura ambiente. Almacenar la disozima y la ADNasa I a -20 °C.

Preguntas frecuentes

What is the difference between B-PER and B-PER II Reagent?

B-PER II Reagent contains more detergent making it ideal for extracting proteins from small bacterial cultures with less than 20 mL in volume.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What is the composition of B-PER Reagent?

B-PER Reagent utilizes a proprietary, mild nonionic detergent in a 20 mM Tris HCl, pH 7.5 buffer. No enzymatic components are present in the B-PER solution itself (B-PER Complete Bacterial Protein Extraction Reagent, Cat. No. 89821, 89822 does contain enzymes). Depending on your particular protein, you may need to add components such as salt, lysozyme, protease inhibitors, reducing agents and chelating agents. Other ready-to-use formats include B-PER II Bacterial Protein Extraction Reagent (2X), B-PER Reagent (in Phosphate Buffer), and B-PER with Enzymes Bacterial Protein Extraction Kit.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

What is the volume of B-PER Extraction Reagent to use per gram weight of wet cells?

For 1 gram of cells add 4 mL of B-PER Reagent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Will my protein be in its native conformation after B-PER Reagent extraction?

While this is protein-dependent, many proteins have been successfully tested in downstream applications (reporter assays, immunoprecipitation and beta-Gal assays), including GST and 6xHis proteins. Otherwise, samples can be diluted or dialyzed to remove any interfering substances.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Why is my protein extract so viscous after B-PER Reagent extraction?

This is often an indication of the presence of large amounts of DNA in the extract. This viscosity will be greatly decreased upon addition of DNase I (Cat. No. 90083).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.