Particules de carboxylate modifié fluorescentes Fluoro-Max™
Thermo Scientific™

Particules de carboxylate modifié fluorescentes Fluoro-Max™

Réduisez les limites de détection des analyses de fluorescence en limitant les interférences d’arrière plan de la fluorescence de matrice à faible durabilité.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceDiamètre (métrique) moyenQuantité
934703500101500,1 μm5 ml
934703500103500,1 μm100 ml
93470350011150
également connu sous le numéro MCG-93470350011150-EACH
0,1 μm1 ml
934705200101500,2 μm5 ml
934705200103500,2 μm100 ml
93470520011150
également connu sous le numéro MCG-93470520011150-EACH
0,2 μm1 ml
934707200101500,3 μm5 ml
934707200103500,3 μm100 ml
93470720011150
également connu sous le numéro MCG-93470720011150-EACH
0,3 μm1 ml
S93470,1, 0,2, 0,3 μm3 x 1 ml
Référence 93470350010150
Prix (EUR)
-
Diamètre (métrique) moyen:
0,1 μm
Quantité:
5 ml
Réduisez les limites de détection des analyses de fluorescence en limitant les interférences de fond dues à la fluorescence matricielle à faible durabilité avec les particules fluorescentes Fluoro-Max Thermo Scientific™ modifiées au carboxylate. Obtenues en colorant les particules Thermo Scientific™ OptiLink™ modifiées au carboxylate avec du chélate d’europium, les particules ont été spécialement conçues pour les applications fluorimétriques automatisées ou à membrane. Dotées de vastes déplacements de Stokes, les particules de chélate d’europium Fluoro-Max évitent les interférences non spécifiques provoquées par la fluorescence.
Les particules sont constituées de polystyrène modifié par acide carboxylique contenant un colorant de chélate d’europium encapsulé. Elles sont disponibles en diamètres standard de 0,1 / 0,2 ou 0,3 μm. Lorsque ces particules excitent à 333 nm et émettent à 613 nm, elles disposent d’une très longue durée de vie d’environ 0,5 millisecondes, environ 10 000 à 100 000 fois la durée de vie de la plupart fluorophores. La longue durée de vie des particules de chélate d’europium leur permet d’être utilisées dans un large éventail d’applications à fluorescence en temps résolu.
  • Les particules sont colorées dans la masse pour garantir une brillance et une saturation des couleurs se traduisant par une plus grande sensibilité, une meilleure lisibilité de l’analyse et une élimination des problèmes liés aux analyses à base d’enzymes.
  • Le colorant encapsulé permet d’éviter son lessivage en milieu aqueux et offre une immunoréactivité de surface optimale.
  • Le procédé de coloration provoque peu ou pas d’inhibition d’adsorption ou de couplage covalent de l’immunoglobuline G, ce qui se traduit par une meilleure liaison de la protéine avec les particules.
  • Adaptées à une grande variété d’applications, comme le diagnostic clinique, les études immuno/histologiques et la recherche.

Recommandé dans les domaines suivants :

Le diagnostic clinique, la biologie moléculaire et le flux latéral, la turbidimétrie et les tests par agglutination sur lames

Spécifications
AdditifAzoture de sodium à 0,05 %
Propriété de liaisonCarboxylate modifié
Concentration1 % de matières solides
ContenuMicrosphères fluorescentes en polystyrène teint rouge dans l’eau
Diamètre (métrique) moyen0,1 μm
Diamètre (métrique) nominal0,1 μm
Type de colorantChélate d’europium
ComprendNotice contenant le certificat d’analyse
Zone de parking50 A²/groupe
Densité des particules1,06 g/cm³
Quantité5 ml
StabilitéProduit stable pendant une période minimum de 36 mois
Modification de surfaceCarboxylate modifié
Uniformité<5 % CV
CouleurBlanc
Diamètre (métrique)0,1 μm
MatériauPolystyrène ou polystyrène avec copolymère greffé à la surface
Type de produitParticule fluorescente
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.