Sulfate de potassium de chrome (III) dodécahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sulfate de potassium de chrome (III) dodécahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Sulfate de potassium de chrome (III) dodécahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfate de potassium de chrome (III) dodécahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Référence A11816.0E
également connu sous le numéro A11816-0E
Prix (EUR)
179,00
Each
Quantité:
2500 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
179,00
Each
Identifiants chimiques
CAS7788-99-0
IUPAC Namechromium(3+) potassium dodecahydrate disulfate
Molecular FormulaCrH24KO20S2
InChI KeyZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Voir plus
Appearance (Color)Dark purple
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid
Assay (Redox Titration)≥97.5 to ≤102.5%
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le chrome(III) sulfate de potassium sulfate est utilisé pour le tannage du cuir et comme durcisseur de film photographique. Il est utilisé dans la fabrication de catalyseurs à base de chrome. Il est utilisé comme mordant dans l’industrie de l’impression et de la teinture. Il peut également être utilisé comme réactif analytique. En outre, il est utilisé comme additif alimentaire.

Solubilité
Soluble dans l’eau. 24 g/100 ml (15°C)

Remarques
Incompatible avec le magnésium, l’aluminium. Conserver à l’abri de la chaleur.
RUO – Research Use Only
Zhang, S. ; Kang, P. ; Meyer, T. J. Nanostructured Tin Catalysts for Selective Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide to Formate. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (5), 1734-1737.