2-(4-chlorophénylthio)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(4-chlorophénylthio)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(4-chlorophénylthio)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-(4-chlorophénylthio)benzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
Référence A12852.14
également connu sous le numéro A12852-14
Prix (EUR)
223,00
Each
Quantité:
25 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
223,00
Each
Identifiants chimiques
CAS107572-07-6
IUPAC Name2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzaldehyde
Molecular FormulaC13H9ClOS
InChI KeyCQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2C=O)C=C1
Voir plus
Assay (GC)≥97.5%
Appearance (Color)Pale yellow to yellow
Melting Point (clear melt)69.0-76.0?C
FormCrystals or powder or crystalline powder
Free acid (titration)≤1%

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only