Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD62E/CD62P Antibodies

          Invitrogen

          CD62E/CD62P Monoclonal Antibody (1.2B6), FITC

          1 Reference
          View all (7) CD62E/CD62P antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD62E/CD62P Monoclonal Antibody (1.2B6), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          CD62E/CD62P Monoclonal Antibody (1.2B6), FITC

          Product Details

          A15436

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL/1x10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Pig

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1.2B6

          Immunogen

          TNF stimulated human endothelial cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          <0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534449

          Target Information

          CD62E represents the 97 kDa type I transmembrane glycoprotein E-selectin, also known as endothelial-leukocyte adhesion molecule-1 (ELAM-1). It is expressed on cytokine-stimulated endothelium, weakly on unactivated endothelium, and is absent on leukocytes. Like other selectins, CD62E is an adhesion molecule that contributes to the initial attachment and rolling of leukocytes on endothelial surfaces, a prerequisite for leukocyte extravasation into tissues.CD62P is a 140 kDa membrane glycoprotein formerly known as platelet activation-dependent granule membrane protein (PADGEM) or GMP-140. It is expressed on platelets, megakaryocytes, and epithelium. It is thought to mediate the adhesive interactions of neutrophils and monocytes with endothelium in inflammatory responses and of activated platelets to neutrophils and monocytes in hemostasis. The monoclonal antibody 1.2B6 recognizes a common epitope shared by CD62E and CD62P.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD62 antigen-like family member E; CD62 antigen-like family member P; CD62P; CD62 homolog; ELAM-1; endothelial adhesion molecule 1; endothelial leukocyte adhesion molecule 1; GMP-140; granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granule membrane protein-140 (GMP-140) precursor; granulocyte membrane protein; LECAM-2; LECAM-3; LECAM2; leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet activation-dependent granule to external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; RP1-117P20.2; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_1; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_3; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD62; CD62E; CD62P; ELAM; ELAM1; ESEL; GMP140; GRMP; LECAM2; LECAM3; PADGEM; PSEL; selectin-e

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16581, (Pig) P98110, (Human) P16109

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6401, (Pig) 397508, (Pig) 397150, (Human) 6403

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding sialic acid binding phospholipase binding oligosaccharide binding carbohydrate binding metal ion binding lipopolysaccharide binding integrin binding calcium ion binding heparin binding signaling receptor activity fucose binding glycosphingolipid binding calcium-dependent protein binding
          Process(es)
          positive regulation of receptor internalization leukocyte migration involved in inflammatory response inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway calcium-mediated signaling actin filament-based process response to lipopolysaccharide response to cytokine response to tumor necrosis factor regulation of inflammatory response leukocyte tethering or rolling response to interleukin-1 positive regulation of leukocyte tethering or rolling positive regulation of platelet activation calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules regulation of integrin activation defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of protein kinase B signaling cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-nv6df:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline