Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD36 Antibodies

          Invitrogen

          CD36 Monoclonal Antibody (CB38 (NL07)), APC

          View all (82) CD36 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD36 Monoclonal Antibody (CB38 (NL07)), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD36 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD36 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD36 Antibody (A15724) in Flow

          Flow cytometry analysis (surface staining) of CD36 in human peripheral blood with anti-CD36 (CB38) APC Monoclonal antibody (Product # A15724). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD36 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD36 Monoclonal Antibody (CB38 (NL07)), APC

          Product Details

          A15724

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgM, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CB38 (NL07)

          Immunogen

          living human myeloid cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          MES, pH 8.0, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534504

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD36 (GPIIIb), a 85-113 kDa integral membrane glycoprotein expressed on platelets, macrophages, endothelial cells, early erythroid cells and megakaryocytes.

          Target Information

          CD36, also known as scavenger receptor class B member 3, is a protein that is expressed on the surface of various cell types, including macrophages, platelets, and adipocytes. It plays a role in lipid metabolism, inflammation, and atherosclerosis, and is involved in the recognition and uptake of various ligands such as oxidized low-density lipoproteins, long-chain fatty acids, and apoptotic cells. CD36 is also implicated in the pathogenesis of malaria. The protein encoded by this gene serves as a receptor for thrombospondin in platelets and various cell lines, and is the fourth major glycoprotein of the platelet surface. It binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids, and oxidized LDL, and directly mediates cytoadherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Mutations in this gene cause platelet glycoprotein deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Diseases associated with CD36 include Platelet Glycoprotein IV Deficiency and Coronary Heart Disease 7.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 85 kda protein; 88 kda cell surface glycoprotein; CD36 antigen; CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor); CD36 molecule (CD36 blood group) transcript; CD36 molecule (thrombospondin receptor); CD36 molecule (thrombospondin receptor) isoform CD36_1; CD36 molecule (thrombospondin receptor) isoform CD36_2; CD36 molecule (thrombospondin receptor) isoform CD36_3; cluster determinant 36; fatty acid translocase; glycoprotein GPIIIb/GPIV; glycoprotein IIIb; GPIIIB; leukocyte differentiation antigen CD36; PAS IV; PAS-4 protein; platelet glycoprotein IV; scavenger receptor class B, member 3; SR-B3; thrombospondin receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BDPLT10; CHDS7; FAT; GP3B; GP4; GPIV; PASIV; SCARB3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16671

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 948

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding low-density lipoprotein receptor activity scavenger receptor activity long-chain fatty acid transporter activity protein binding high-density lipoprotein particle binding lipid binding short-chain fatty acid uptake transporter activity low-density lipoprotein particle binding Toll-like receptor binding signaling receptor activity cargo receptor activity macromolecular complex binding transforming growth factor beta binding thrombospondin receptor activity lipoteichoic acid receptor activity lipoprotein particle binding oxidised low-density lipoprotein particle receptor activity oleate transmembrane transporter activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cell-matrix adhesion production of molecular mediator involved in inflammatory response lipid metabolic process fatty acid metabolic process lipid transport receptor-mediated endocytosis phagocytosis, engulfment inflammatory response cell adhesion cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration blood coagulation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of cholesterol storage fatty acid transport long-chain fatty acid transport plasma membrane long-chain fatty acid transport short-chain fatty acid transport negative regulation of angiogenesis lipid storage positive regulation of blood coagulation intestinal cholesterol absorption cholesterol transport receptor internalization regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of interleukin-1 beta production response to lipid regulation of toll-like receptor signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway triglyceride transport plasma lipoprotein particle clearance low-density lipoprotein particle clearance cellular response to oxidative stress response to stilbenoid nitric oxide-cGMP-mediated signaling pathway negative regulation of protein import into nucleus lipoprotein transport positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of protein complex assembly positive regulation of skeletal muscle tissue regeneration long-chain fatty acid import positive regulation of nitric oxide biosynthetic process intestinal absorption sensory perception of taste low-density lipoprotein particle mediated signaling positive regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cholesterol import response to fatty acid response to linoleic acid cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus cellular response to hydroperoxide cellular response to diacyl bacterial lipopeptide energy homeostasis regulation of action potential positive regulation of cold-induced thermogenesis cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus oxidised low-density lipoprotein particle clearance amyloid-beta clearance by cellular catabolic process positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process cellular response to beta-amyloid amyloid fibril formation lipid transport across blood brain barrier regulation of removal of superoxide radicals positive regulation of blood microparticle formation positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-nct7h:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0