2,5-difluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-difluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-difluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-difluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,5-difluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 85118-06-5 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Référence A16530.03
également connu sous le numéro A16530-03
Prix (EUR)
34,70
Each
Ajouter au panier
Quantité:
1 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
34,70
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS85118-06-5
IUPAC Name1-(2,5-difluorophenyl)methanamine
Molecular FormulaC7H7F2N
InChI KeyGDFBHCMFIUBEQT-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCC1=CC(F)=CC=C1F
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormLiquid
Refractive Index1.4925-1.4975 @ 20?C
Assay (GC)≥96.0%

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only