1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1,4-dibromo-2,5-diméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2674-34-2 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
10 g
50 g
Référence A19858.18
également connu sous le numéro A19858-18
Prix (EUR)
462,00
Each
Ajouter au panier
Quantité:
50 g
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
462,00
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS2674-34-2
IUPAC Name1,4-dibromo-2,5-dimethoxybenzene
Molecular FormulaC8H8Br2O2
InChI KeyCHCLRVOURKGRSW-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC(Br)=C(OC)C=C1Br
Voir plus
Appearance (Color)White
Assay (GC)≥98.0%
FormCrystals or powder or crystalline powder
Melting Point (clear melt)141.0-147.0?C
It is employed as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
RUO – Research Use Only

Références générales :

  1. Noriyoshi Matsumi et al. Poly(p-phénylène-borane)s. Nouveau organobore πpolymères conjugués via Grignard Reagent. J. Am. Chem. Soc.,1998,120(41), 10776-10777.
  2. Jean-François Fauvarque et al. Électrosynthèse de poly(1,4-phénylène) catalysée par des complexes de nickel. Die Makromolekulare Chemie .1985,186(12), 2415-2425.