Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Human IgG Secondary Antibodies

          Invitrogen

          Goat anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 633

          Advanced Verification
          View all (190) Goat anti-Human IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Goat anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 633

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (2)
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody (A-21091) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Goat anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 633 was performedusing log phase IM9 cells (IgG producing B-cell line). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes,permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. he cells were labeled withGoat anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorb... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody
          Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          A-21091

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          1:2,000

          Immunohistochemistry (IHC)

          1-10 µg/mL

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-10 µg/mL
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 633 Alexa Fluor™ 633 Alexa Fluor™ 633
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 546 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 568 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor Plus 405 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • AP
          • AP
          • Biotin 
          • FITC
          • FITC
          • FITC
          • HRP
          • HRP
          • HRP
          • HRP
          • PE 
          • Rhodamine
          • Rhodamine
          • Texas Red
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Unconjugated
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          631/650 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.5

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2535747

          Target

          IgG

          Cross Adsorption

          Against mouse, rabbit and bovine serum prior to conjugation

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          Product will be shipped at Room Temperature.

          Target Information

          Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody A-21091 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vkppw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0