Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Secondary Antibodies ›
          • Donkey anti-Rabbit IgG Secondary Antibodies

          Invitrogen

          Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594

          94 Published Figures
          View all (59) Donkey anti-Rabbit IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 594

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (94)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 99

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody (A-21207) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HuC/D (green) and MAP2 (red) on rat primary cortical neurons cultured for 28 days in the B-27 Plus Neuronal Culture System (Product # A3653401). At day 28 the cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 min, permeabilized with 0.1% triton x-100 for 30min, and blocked with 1% BSA for 30 min at room temperature. Cells were stained with anti-HuC/D antibody (Product # A-21271)... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          A-21207

          Applications
          Tested Dilution

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:500

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL

          Flow Cytometry (Flow)

          1-10 µg/mL
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rabbit

          Host/Isotype

          Donkey / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 594 Alexa Fluor™ 594 Alexa Fluor™ 594
          • Alexa Fluor 350 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 546 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 568 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 680 
          • Alexa Fluor 790 
          • Alexa Fluor Plus 405 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Alexa Fluor Plus 680 
          • Alexa Fluor Plus 800 
          • AP
          • Biotin 
          • DyLight 350
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 594
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 755
          • DyLight 800
          • FITC
          • HRP
          • Qdot 525
          • Qdot 565
          • Qdot 655
          • Rhodamine
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          590/618 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.5

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_141637

          Target

          IgG

          Cross Adsorption

          Against bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          To minimize cross-reactivity, these donkey anti-rabbit IgG whole antibodies have been affinity-purified and show minimum cross-reactivity to bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum proteins. Cross-adsorption or pre-adsorption is a purification step to increase specificity of the antibody resulting in higher sensitivity and less background staining. The secondary antibody solution is passed through a column matrix containing immobilized serum proteins from potentially cross-reactive species. Only the nonspecific-binding secondary antibodies are captured in the column, and the highly specific secondaries flow through. The benefits of this extra step are apparent in multiplexing/multicolor-staining experiments (e.g., flow cytometry) where there is potential cross-reactivity with other primary antibodies or in tissue/cell fluorescent staining experiments where there may be the presence of endogenous immunoglobulins.

          Alexa Fluor dyes are among the most trusted fluorescent dyes available today. Invitrogen™ Alexa Fluor 594 dye is a bright, red-fluorescent dye with excitation ideally suited to the 594 nm laser line. For stable signal generation in imaging and flow cytometry, Alexa Fluor 594 dye is pH-insensitive over a wide molar range. Probes with high fluorescence quantum yield and high photostability allow detection of low-abundance biological structures with great sensitivity. Alexa Fluor 594 dye molecules can be attached to proteins at high molar ratios without significant self-quenching, enabling brighter conjugates and more sensitive detection. The degree of labeling for each conjugate is typically 2-8 fluorophore molecules per IgG molecule; the exact degree of labeling is indicated on the certificate of analysis for each product lot.

          Using conjugate solutions: Centrifuge the protein conjugate solution briefly in a microcentrifuge before use; add only the supernatant to the experiment. This step will help eliminate any protein aggregates that may have formed during storage, thereby reducing nonspecific background staining. Because staining protocols vary with application, the appropriate dilution of antibody should be determined empirically. For the fluorophore-labeled antibodies a final concentration of 1-10 µg/mL should be satisfactory for most immunohistochemistry and flow cytometry applications.

          Product will be shipped at Room Temperature.

          Target Information

          Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody A-21207 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-n2np5:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0