Pair your qPCR Master Mix with ready to use TaqMan Gene Expression, Genotyping Assay or Custom Probes for multiplexing. Use our helpful TaqMan Search Wizard to find the Assays for your target of interest. Learn more
TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)
Applied Biosystems™

TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)

TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) ist ein schneller 4X RT-qPCR-Mix mit einem Röhrchen, der eine empfindliche, reproduzierbare ErkennungWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
A285211 x 0,5 ml
A285225 x 1 ml
A285231 x 10 ml
Katalognummer A28521
Preis (EUR)
272,00
Each
Menge:
1 x 0,5 ml
Preis (EUR)
272,00
Each
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) ist ein schneller 4X RT-qPCR-Mix mit einem Röhrchen, der eine empfindliche, reproduzierbare Erkennung von bis zu vier verschiedenen RNA/DNA-Zielen in einer einzigen Multiplexreaktion ermöglicht. Besonders nützlich für Diagnose, Erkennung und Arbeitsabläufe mit hohem Genexpressionsdurchsatz, umfasst die Mischung thermostabile MMLV-reverse Transkriptase, dNTPs, UNG und thermostabile Fast DNA-Polymerase in einem einzigen Röhrchen. TaqPath wird unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem nach ISO13485 hergestellt und ist so konzipiert, dass Charge für Charge eine konsistente Produktleistung erzielt wird.

Fordern Sie eine Testprobe an >

Dieses Einzelröhrchen-4X-Format erleichtert die Einrichtung der Reaktion. Fügen Sie einfach das vom Benutzer bereitgestellten Assay und die Probe hinzu (Abbildung 1). TaqPath 1 Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) ist mit reproduzierbarer Leistung auch in Gegenwart von Inhibitoren und einer strengen Qualitätskontrolle zur Minimierung von Chargenvariationen eine hervorragende Wahl für Ihre Multiplex Diagnostiktests oder Entwicklungsbedürfnisse.

Die Merkmale des TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix umfassen:
• Hohe Empfindlichkeit zur Erkennung von Zielen mit wenigen Kopien mit reproduzierbaren CT-Ergebnissen
• Sechs Protokolle des dynamischen Bereichs mit RNA- und DNA-Zielen
• Optimiert für Multiplexing von bis zu vier Zielen gleichzeitig ohne passiven Referenzfarbstoff
• Tolerant von Inhibitoren, die häufig in klinischen Proben vorkommen

Hohe Empfindlichkeit
Für reproduzierbare Ergebnisse für Pathogen mit niedrigem Titer oder Transkripte wurde der TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) als 4X-Mastermix mit höherer Konzentration optimiert, mit dem Sie mehr Proben in jede Reaktion eingeben können, wodurch die Empfindlichkeit auch bei Reaktionen mit geringem Volumen erhöht wird. Abbildung 1 zeigt die Konsistenz der Ergebnisse, die beim Nachweis von 10 Kopiereingängen des RNA-Ziels erzielt werden.

Großer Dynamikbereich, kompatibel mit RNA und DNA
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) wurde optimiert, um eine hohe Spezifität und einen dynamischen Bereich für die Verwendung mit RNA- und DNA-Zielen zu bieten. Da Virologielabore häufig sowohl RNA- als auch DNA-Viren testen, ist TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix zur Verwendung eines einzigen Protokolls zur Assay beider Nukleinsäurearten konzipiert. Diese Eingabeflexibilität kann dazu beitragen, die Anzahl der verschiedenen Arbeitsabläufe in Ihrem Labor zu optimieren und so die Effizienz zu erhöhen. Abbildung 2 zeigt die hervorragende PCR-Linearität in einer 6-Protokoll-RNA-Verdünnungsserie, während Abbildung 3 einen linearen 6-Protokoll-Dynamikbereich für RNA- und DNA-Ziele aufweist.

Optimiert für Multiplexing
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix wurde für Multiplexing von bis zu vier Zielen gleichzeitig validiert, sodass zusätzliche Ziele und/oder Steuerelemente gleichzeitig zur Qualitätskontrolle oder Effizienz ausgeführt werden können. Die Mischung enthält keinen passiven Referenzfarbstoff, der die Messung des JUN-Farbstoffs oder eines ähnlichen, zuvor zur Messung des ROX-Farbstoffs verwendeten Emissionswellenlängenfarbstoffs im Kanal ermöglicht. Abbildung 3 zeigt die Leistung von TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) in 4-Plex-Reaktionen mit RNA- und cDNA-Zielen.

Inhibitor-tolerant
Im Gegensatz zu anderen Master Mixes auf dem Markt ermöglicht die einzigartige proprietäre Formulierung von TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix (ohne ROX) eine robuste Leistung auch bei Substanzen, die normalerweise die PCR hemmen können, wie Heparin, Hämatin oder EDTA, was Ihre Zuverlässigkeit bei der Arbeit mit einer Vielzahl komplexer klinischer Proben erhöht. TaqPath Master Mixes zeigen eine erhöhte Toleranz gegenüber Inhibitoren im Vergleich zu Mixes anderer Anbieter (Abbildung 4).

Fertigungs- und Prozesskontrollen
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) wird unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem nach ISO13485 hergestellt, das rückführbare Qualitätsrohstoffe und validierte Betriebsverfahren verwendet. Mit etablierten Kontrollen vom Einkauf bis zur QC-Freigabe ist die TaqPath-Produktherstellung darauf ausgelegt, eine konstante Produktleistung Charge für Charge zu produzieren. Abbildung 5 zeigt, dass die CT-Beständigkeit von Charge zu Charge in mehreren Assays mit unterschiedlichen Attributen erhalten bleibt.

Hohe Gerätekompatibilität
Die TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX)-Formulierung kann in schnellen oder standardmäßigen Zyklusbedingungen mit äquivalenter Leistung in einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-Systemen ausgeführt werden, einschließlich Applied Biosystems 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, QuantStudio 3, 5, 6, 7, 12k, Dx und ViiA 7 Echtzeit-PCR-Systeme.

Reagenz für allgemeine Verwendungszwecke
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix ist ein Reagenz für allgemeine Verwendungszwecke (GPR), das für Laborzwecke gekennzeichnet ist.

Ähnliche Produkte
TaqPath 1-Step Master Mix ist in drei verschiedenen Formulierungen erhältlich:
TaqPath 1-Step qRT-PCR Master Mix – enthält ROX-Farbstoff als passive Referenzfarbe
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix – enthält MUSTANG PURPLE-Farbstoff als passive Referenzfarbe
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ohne ROX) (diese Seite) – enthält keinen passiven Referenzfarbstoff
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)QuantStudio 6 Pro or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, or use a compatible real-time PCR instrument from another supplier
FormatTube
EnthältdUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple)High
Multiplex-FunktionUp to 4-plex
Passiver ReferenzfarbstoffNone
ProduktlinieTaqPath
ProdukttypEinstufiges Multiplex-Mastergemisch (ohne ROX)
Menge1 x 0,5 ml
ProbentypDNA, RNA
EmpfindlichkeitDown to 10 copies
VersandbedingungTrockeneis
ZielspezifitätRNA only, Both RNA and DNA
ThermostabilitätNot Applicable
NachweisverfahrenPrimer-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung)Genexpression, Virusnachweis, Presence/Absence
PCR-Methode1-Schritt-RT-qPCR
ReaktionsgeschwindigkeitSchnell oder standardmäßig
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Enthält ein 0,5 ml-Röhrchen mit 4x RT-qPCR-Mastermix, das für 100 20 lμ-Reaktionen ausreicht.
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 C bis -30 °C).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

I need to multiplex but cannot use ROX. What options do I have?

For multiplex assays that include reporter dyes overlapping the ROX channel (i.e. JUN), we recommend using one of our optimized multiplex master mixes that include the passive reference dye, MUSTANG PURPLE. MUSTANG PURPLE is compatible with QuantStudio 5, 6, 7, and 12K Flex, 7500, 7500 Fast, and ViiA 7 real-time PCR instruments.

While not ideal, we also offer master mixes that contain no passive reference dyes. For selection help for master mixes with no passive reference, please contact Technical Support at techsupport@thermofisher.com.

What master mix should I use for multiplexing in my qPCR experiments?

The choice of master mix depends upon the number of assays in your reaction, the application, and instrument compatibility. Please refer to our real-time PCR master mixes and instrument compatibility chart (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/brochures/master-mix-instrument-compatibility.pdf) prior to selecting one of the master mixes below:

Gene Expression Assays:
- Single, duplex, and triplex assays: TaqMan Fast Advanced Master Mix or TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix
- Multiplexing up to 4 assays: TaqMan Multiplex Master Mix or TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix

SNP Genotyping Assays:
- Single SNP Genotyping assay: TaqPath ProAmp Master Mix
- Duplex SNP Genotyping assays: TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix, TaqMan Multiplex Master Mix

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.