Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • DNA-PK Antibodies

          Bethyl Laboratories

          DNA-PKcs Polyclonal Antibody

          View all (48) DNA-PK antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DNA-PKcs Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DNA-PKcs Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          DNA-PKcs Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DNA-PKcs Antibody (A300-516A-T) in WB

          Detection of human DNA-PKcs by western blot and immunoprecipitation. Samples: Whole cell lysate (50 µg for WB; 1 mg for IP) from HeLa cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-DNA-PKcs antibody BL2402 (Product # A300-516A) used at 0.1 µg/mL for WB (A and B) and at 3 µg/mg lysate for IP (B). DNA-PKcs was also immunoprecipitated using rabbit anti-DNA-PKcs antibodies BL2403 (Product #A300-517A), BL2404 (Product #A300-518A) and BL2406 (Product #A300-519A). Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 10 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DNA-PKcs Antibody in Western Blot (WB)
          DNA-PKcs Polyclonal Antibody

          Product Details

          A300-516A-T

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residues 1850 and 1900 of human DNA-Dependent Protein Kinase, catalytic subunit.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          2 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Target Information

          DNA-PK is a heterotrimeric, DNA-dependent protein kinase that initiates signaling cascades in response to DNA damage. DNA-PK is an atypical kinase, closely related to the PI3 kinases, and is often potently inhibited by small molecules designed to target PI3 kinases. DNA-PK encodes a component of the mediator complex, a transcriptional coactivator complex thought to be required for the expression of almost all genes. The mediator complex is recruited by transcriptional activators or nuclear receptors to induce gene expression, possibly by interacting with RNA polymerase II and promoting the formation of a transcriptional pre-initiation complex. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for DNA-PK.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DNA-activated protein kinase catalytic subunit; DNA-dependent protein kinase catalytic subunit; DNA-PK catalytic subunit; DNPK1; hyper-radiosensitivity of murine scid mutation, complementing 1; p460; protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide; S473K; Ser-473 kinase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DNA-PKC; DNA-PKcs; DNAPK; DNAPKc; DNPK1; HYRC; HYRC1; IMD26; p350; PRKDC; S473K; XRCC7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P78527

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5591

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding double-stranded DNA binding RNA binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity DNA-dependent protein kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity enzyme binding protein domain specific binding U3 snoRNA binding histone H2AXS139 kinase activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          maturation of 5.8S rRNA telomere maintenance double-strand break repair via homologous recombination somitogenesis negative regulation of protein phosphorylation activation of innate immune response B cell lineage commitment immature B cell differentiation pro-B cell differentiation T cell lineage commitment immune system process DNA repair double-strand break repair double-strand break repair via nonhomologous end joining DNA recombination protein phosphorylation cellular response to DNA damage stimulus brain development heart development intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to ionizing radiation response to gamma radiation telomere capping peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation lymphocyte differentiation replication fork processing mitotic G1 DNA damage checkpoint protein destabilization cellular response to insulin stimulus T cell differentiation in thymus V(D)J recombination immunoglobulin V(D)J recombination T cell receptor V(D)J recombination small-subunit processome assembly ectopic germ cell programmed cell death protein modification process ribosome biogenesis regulation of circadian rhythm positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process innate immune response positive regulation of lymphocyte differentiation positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of translation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter rhythmic process regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of epithelial cell proliferation protein localization to chromatin regulation of cellular response to stress double-strand break repair via alternative nonhomologous end joining DNA repair-dependent chromatin remodeling cGAS/STING signaling pathway negative regulation of cGAS/STING signaling pathway regulation of hematopoietic stem cell differentiation positive regulation of platelet formation positive regulation of double-strand break repair via nonhomologous end joining
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline