Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NFkB p65 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          Phospho-RelA (Ser468) Polyclonal Antibody

          View all (140) NFkB p65 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-RelA (Ser468) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Phospho-RelA (Ser468) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-RelA (Ser468) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-RelA (Ser468) Antibody (A302-064A) in IHC (P)

          Detection of mouse Phospho RelA (S468) by immunohistochemistry. Samples: FFPE sections of mouse renal cell carcinoma. Mock phosphatase treated section (left) and calf intestinal phosphatase-treated section (right). Antibody: Affinity purified rabbit anti-Phospho RelA (S468) (Product # A302-064A) (Lot 2) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-RelA (Ser468) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-RelA (Ser468) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-RelA (Ser468) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-RelA (Ser468) Polyclonal Antibody

          Product Details

          A302-064A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:2,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Human v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A surrounding serine 468 when serine 468 is phosphorylated.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          tris citrate/phosphate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with Tris-EDTA pH 9.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Target Information

          Nuclear factor kB p65 (NF-kB p65) is encoded by the RELA gene and is present on chromosome 11 in humans. NF-kB P65 is also known as RelA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) and belongs to the Rel family of proteins. It is one of the two subunits of NF-kB (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) that heterodimerizes with the other subunits p50 or p52. However, binding of TNF alpha to its cognate receptor phosphorylates IKK which in turn phosphorylates I kB allowing proteasomal degradation of I kB. It specifically plays a key role in transcription of immunoglobulin k (kappa) gene in mature B-lymphoid cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: avian reticuloendotheliosis viral (v-rel) oncogene homolog A; EBP-1; MGC131774; NF KB; nf-kappa-b p65; NF-kappa-B p65delta3; NF-kappa-B transcription factor p65; NF-kB p65; NFkappaB p65; nfkb rela; NFkB-p50; NFKB1; nuclear factor; nuclear factor kappa b; Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3; p65 NF kappaB; p65 NF-kappa B; p65 NFkB; REL A; Transcription factor p65; unnamed protein product; v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A

          View more View less

          Gene Aliases: AIF3BL3; CMCU; NFKB3; p65; RELA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q04206, (Mouse) Q04207

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5970, (Mouse) 19697

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding enzyme binding protein kinase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding peptide binding phosphate ion binding identical protein binding protein homodimerization activity actinin binding histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding NF-kappaB binding ankyrin repeat binding general transcription initiation factor binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding protein complex binding activating transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity protein N-terminus binding repressing transcription factor binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cytokine production liver development hair follicle development defense response to tumor cell response to ischemia chromatin organization transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response inflammatory response cellular defense response neuropeptide signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to bacterium organ morphogenesis response to UV-B positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression positive regulation of Schwann cell differentiation negative regulation of angiogenesis cytokine-mediated signaling pathway signal transduction involved in regulation of gene expression protein catabolic process response to muramyl dipeptide response to lipopolysaccharide response to progesterone positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to insulin tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of protein sumoylation response to cobalamin response to cytokine toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction cellular response to hepatocyte growth factor stimulus response to muscle stretch NIK/NF-kappaB signaling vascular endothelial growth factor signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway prolactin signaling pathway negative regulation of protein catabolic process response to hydrogen peroxide negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to amino acid response to morphine innate immune response response to ethanol negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin receptor signaling pathway regulation of inflammatory response positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to cAMP defense response to virus cellular response to hydrogen peroxide nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway interleukin-1-mediated signaling pathway response to interleukin-1 cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to peptidoglycan cellular response to nicotine cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor postsynapse to nucleus signaling pathway antiviral innate immune response negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of beta-amyloid formation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to angiotensin positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of miRNA metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway transcription from RNA polymerase II promoter response to organic substance positive regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process cellular response to peptide hormone stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0