NeuCode™ Lysine-080
Thermo Scientific™

NeuCode™ Lysine-080

Thermo Scientific™ NeuCode™アミノ酸は、質量分析におけるタンパク質の代謝標識で達成可能なマルチプレックスレベルを向上させます。NeuCode™ Lysine-080(3,3,4,4,5,5,6,6-D8 L-リジン-2HCl)は従来のSILACと併用することもでき、マルチプレックスのオプションの柔軟性を向上させたり詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
A33614500 mg
A3361350 mg
製品番号(カタログ番号) A33614
価格(JPY)
177,000
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
295,000
割引額 118,000 (40%)
Each
数量:
500 mg
Thermo Scientific™ NeuCode™アミノ酸は、質量分析におけるタンパク質の代謝標識で達成可能なマルチプレックスレベルを向上させます。NeuCode™ Lysine-080(3,3,4,4,5,5,6,6-D8 L-リジン-2HCl)は従来のSILACと併用することもでき、マルチプレックスのオプションの柔軟性を向上させたり、分析の複雑さを軽減します。

NeuCode SILAC標識の一般的な特長:
•標識効率—生細胞のタンパク質への標識の取り込みは100%で、毒性なし
• 適合性—既存のSILACアミノ酸でマルチプレックス可能
• 時間短縮—重アミノ酸のみを使用する場合は、標識を100%取り込む不要なし
• 高品質のサプリメント—同位体純度が98%超の重アミノ酸

細胞培養中のアミノ酸による安定同位体標識(SILAC)は、複雑なタンパク質サンプル中の相対変化を同定および定量できるパワフルな手法です。NeuCode代謝標識はSILACと似ていますが、標識に重アミノ酸のみを使用するという点で異なります。NeuCodeアミノ酸のマルチプレックス能は、安定同位体の余分な中性子による質量欠損を利用することで向上します。これらの小さな質量差は、高分解能質量分析計(Thermo Scientific™ Orbitrap™ Elite™、Q Exactive™、Orbitrap™ Fusion™ Tribrid™、および Orbitrap™ Fusion™ Lumos™ Tribrid™質量分析計)で測定できます。重アミノ酸のみを使用することで、SILACに使用されるアミノ酸(重および軽)を100%取り込む必要がなくなり、初代細胞を使用する研究に特に有用です。

NeuCodeアミノ酸は、必須アミノ酸不含の特殊な細胞培養培地で使用します。重L-リジンは、トリプシンまたはLysCで消化したペプチドのSILAC分析に使用されます。NeuCode Lysine-080は、二重実験用には4,4,5,5-D4 L-リジンまたは13C6 15N2 L-リジンとともに使用でき、三重実験用には軽リジンと組み合わせることができます。

関連製品
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 for SILAC
Fetal Bovine Serum, dialyzed, US origin
DMEM Media for SILAC

NeuCodeはWARFの登録商標です。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
最終産物タイプ分子
形状Powder
標識タイプアミノ酸の質量同位体
数量500 mg
製品タイプLysine
Unit SizeEach
組成および保存条件
バイアル2本、室温で保存