L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
Thermo Scientific™

L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC

Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific se utilizan específicamente para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masasMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
8843750 mg
88438500 mg
Número de catálogo 88437
Precio (CLP)
217.940
Each
Cantidad:
50 mg
Pedido a granel o personalizado
Precio (CLP)
217.940
Each
Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific se utilizan específicamente para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas mediante el uso de kits de cuantificación de marcado de isótopos estables con aminoácidos en cultivos celulares (SILAC). Se trata de una preparación liofilizada de L-lisina-2HCl (4,4,5,5-D4), suficiente para 10 experimentos de SILAC.

Características generales de los aminoácidos pesados y ligeros para etiquetado SILAC:

• Eficaces: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
• Flexibles: diferentes isótopos flexibles de aminoácidos pesados y/o ligeros para la arginina, la lisina, la leucina y la prolina permiten la cuantificación de péptidos derivados de proteasas de grado MS
• Capacidad de multiplexing: hay varios isótopos alternativos de arginina y lisina disponibles que permiten el análisis de múltiples condiciones de tratamiento en cada experimento
• Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con >99 % de pureza isotópica

El etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en el cultivo celular (SILAC) es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. Este enfoque emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos pesados etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.

Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific para SILAC se utilizan junto con medios de cultivo celular especializados que son deficientes en aminoácidos esenciales. La L-lisina y L-arginina pesadas y ligeras son los aminoácidos más comunes utilizados para el análisis SILAC de péptidos trípticos. Se pueden analizar fácilmente hasta tres condiciones experimentales distintas con diferentes isótopos de lisina y arginina. Para experimentos de lisina de tres complejos, se utilizan 4,4,5,5-D4 L-lisina y 13C6 15N2 L-lisina para generar péptidos con desplazamientos de masa de 4- y 8-Da, respectivamente, en comparación con los péptidos generados con lisina ligera. Para experimentos de arginina de tres complejos, se utilizan 13C6 L-arginina y 13C6 15N4 L-arginina para generar péptidos con cambios de masa de 6- y 10-Da, respectivamente, en comparación con los péptidos generados con arginina ligera. La L-leucina es otro aminoácido comúnmente utilizado para el etiquetado SILAC, porque es uno de los aminoácidos más comunes que se encuentran en las secuencias de proteínas. La prolina es un aminoácido no esencial que a veces se agrega a los medios SILAC para prevenir la conversión metabólica de arginina pesada a prolina pesada en líneas de células de mamíferos con alta actividad de arginina deshidrogenasa.

Productos relacionados
L-Arginina-HCl para SILAC
L-Prolina para SILAC
L-Leucina para SILAC
L-Lisina-2HCl para SILAC
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de producto finalproteína
Para utilizar con (equipo)Espectrómetro de masas
Etiqueta o tinteIsótopo de masa de aminoácido
Cantidad50 mg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Paso del flujo de trabajoEtiquetado de proteínas
Método de detecciónEspectrometría de masas
FormularioMaciza
Tipo de productoAminoácidos
Material de partidaCélulas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

Do you offer any heavy amino acids other than the ones in the SILAC Protein Quantitation Kits?

We offer additional isotopes of lysine, including 4,4,5,5 D4 L-Lysine-2HCl (Cat. No. 88437) and 13C6 15N2 L-Lysine-2HCl (Cat. No. 88209), which can be used for multiplexed experiments. 13C6 L-Arginine-HCl (Cat. No. 88210) and 13C6 15N2 L-Arginine-HCl (Cat. No. 89990) are also available to enhance peptide isotope label coverage of tryptic peptides. In addition to lysine and arginine, 13C6 L-Leucine (Cat. No. 88435) can also be used with our powdered SILAC DMEM (Cat. No. 88425) and RPMI-1640 media (Cat. No. 88426). Please check the product page for a current listing.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.