Células de producción viral
Gibco™

Células de producción viral

Las células de producción víricas Gibco son un derivado de la línea celular HEK 293F y son un componente básicoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A358276 x 1 mL
A353471 mL
Número de catálogo A35827
Precio (MXN)
-
Cantidad:
6 x 1 mL
Las células de producción víricas Gibco son un derivado de la línea celular HEK 293F y son un componente básico del sistema de producción de lentivirus LV-MAX. Las células de producción víricas se han adaptado a un medio de producción LV-MAX especial con definición química, sin suero y sin proteínas. Las células se mantienen en un cultivo en suspensión y crecerán a alta densidad en el medio de producción LV-MAX. Las células de producción víricas son muy transfectables por el reactivo de transfección LV-MAX y generan una producción de lentivirus superior en comparación con los métodos de producción de lentivirus basados en polietilenimina (PEI).

• Las células de cultivo en suspensión facilitan la detección o la ampliación de alto rendimiento
• Niveles de producción viral más altos que otras células HEK 293 en suspensión
• Crecimiento celular rápido y viabilidades de cultivo altas

Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de producción LV-MAX y DMSO al 10 %. Las células se deben descongelar directamente en el medio de producción LV-MAX.

Las células se han cultivado por lo general en matraces sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado con CO2. Sin embargo, se puede ampliar el volumen de los cultivos desde bloques de 96 pocillos profundos hasta matraces de 2 l y biorreactores. La recolección de vectores lentivirales se realiza normalmente dos días después de la transfección.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Tipo de productoCélulas de producción viral
Cantidad6 x 1 mL
Condiciones de envíoHielo seco
Línea de célulasLínea celular de producción viral
Culture TypeCultivos celulares en suspensión
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en nitrógeno líquido hasta que esté listo para usar. No guarde las células a -80°C.

Preguntas frecuentes

Can I use Viral Production Cells (Cat. No. A35347, A35827) with the AAV MAX Helper-Free AAV Production System?

The Viral Production Cells 2.0 are specifically designed to work with the other components of the AAV MAX Helper-Free AAV Production System to provide maximal adeno-associated virus (AAV) titers. Viral Production Cells could be used but we don't recommend doing this as it will reduce system performance.

What are the major differences between LV-MAX and CTS LV- MAX products?

The LV-MAX and CTS LV- MAX products have equivalent performance. In contrast to the research use only LV-MAX products, CTS LV-MAX products have an additional intended use for cell and gene therapy applications, and are complemented with a more robust regulatory support package to enable clinical therapeutic applications. This means that to the best of our ability, we keep our CTS product specifications and release requirements up-to-date in accordance with the latest regulatory guidance specific for this intended use.

What is the intended use claim for your LV-MAX and CTS LV-MAX products?

Our LV-MAX products are intended for research use only while our CTS LV- MAX products are intended for research use or manufacture of cell, gene or tissue based products. Please refer to the individual products for further details on the intended use claim.

Do you offer a lentivirus production service?

Yes. Please provide your details here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/lentiviral-vector-production-get-info.html) and mention your interest in our lentivirus production services. A member of our services team will contact you shortly.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Transfection Support Center.

With the LV-MAX Production System, are the lentiviral particles stable in packaging media?

Lentiviral particles packaged in our LV-MAX Production Medium will be stable at 4 degrees C for 24 hours and will then begin to lose activity. For long-term storage, we recommend storing at –80 degrees C.