Termociclador MiniAmp™
Applied Biosystems™

Termociclador MiniAmp™

El MiniAmp Thermal Cycler de Applied Biosystems es un termociclador compacto, preciso y económico diseñado para adaptarse a las necesidadesMás información
Have Questions?
Número de catálogoGarantía
A37834Garantía limitada
Número de catálogo A37834
Precio (MXN)
-
Garantía:
Garantía limitada
El MiniAmp Thermal Cycler de Applied Biosystems es un termociclador compacto, preciso y económico diseñado para adaptarse a las necesidades básicas de termociclado de su laboratorio. El termociclador MiniAmp cuenta con una pantalla táctil en color de 5 pulgadas, lo que facilita su control, y también se puede acceder a través de Thermo Fisher Connect, por lo que tendrá libertad para diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de sobremesa.

Principales características y ventajas:
• Tamaño reducido: con dimensiones de 19 cm de ancho y 39 cm de profundidad, puede instalar el termociclador MiniAmp prácticamente en cualquier lugar. Además, como el flujo de aire es de delante hacia atrás, puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco.
• Pantalla táctil en color intuitiva de 5 pulgadas: para una programación y formación sencillas de los usuarios nuevos
• Tecnología WiFi y acceso con Thermo Fisher Connect: tendrá libertad para diseñar y cargar sus métodos de forma segura desde cualquier dispositivo móvil u ordenador de sobremesa

Plásticos de PCR de Applied Biosystems
Los plásticos de PCR de Applied Biosystems se han diseñado y validado para funcionar con nuestros termocicladores durante más de 25 años. Hay opciones disponibles para cada formato y capacidad de procesamiento, para garantizar resultados coherentes y precisos en cualquier experimento. Para encontrar la solución más indicada, visite nuestra Guía de selección de plásticos.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Dimensiones39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Tipo de pantallaPantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (5 pulg)
Para utilizar con (equipo)Consumibles plásticos GeneAmp de Applied Biosystems
Compatibilidad de alto rendimientoCompatible con alto rendimiento
Velocidad de rampa máxima3 °C/s (bloque), 2,2 °C/s (muestra)
Cantidad1 Instrument
Velocidad de reacciónRápida, estándar
Exactitud térmica±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Intervalo térmicoDe 0 °C a 100 °C
Uniformidad térmica< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Interfaz de usuarioUSB, Wi-Fi, Ethernet
Tensión100 - 240 V
GarantíaGarantía limitada
Vataje500 W
Peso5,9 kg (13 lb.)
Configuraciones de bloques96-well Isothermal Block
Capacidad96 pocillos, 0,2 ml
N.º de programas> 1000 protocolos
Tipo de productoTermociclador
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• Termociclador MiniAmp
• Cable de alimentación específico del país

Preguntas frecuentes

Why are my PCR tubes crushed/deformed after my PCR run?

The heated thermal cycler lid is designed to make sure that optimized pressure is applied on the microplate for an efficient PCR reaction. When using PCR tubes, excess pressure on the tubes, from the heated lid can cause deformation of the tubes. To avoid this, we recommend using the Tray/Retainer set, as shown below:

Cat. No. 4381850, MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set for Veriti Systems – This Tray is for use with MicroAmp Strip Tubes (or MicroAmp Reaction Tubes without Caps, 0.2 mL), with the Veriti Thermal Cycler, SimpliAmp Thermal Cycler, and Proflex PCR System.
Cat. No. 403081, MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set – This Tray is for use with MicroAmp Strip Tubes (or MicroAmp Reaction Tubes without Caps, 0.2 mL), with the 7000 System, 2720 Thermal Cycler, and GeneAmp PCR System 9700.
Cat. No. 4379983, MicroAmp 96-Well Tray for VeriFlex Blocks – This Tray is for use with MicroAmp Strip Tubes (or MicroAmp Reaction Tubes with Caps, 0.1 mL), with the Veriti Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, SimpliAmp Thermal Cycler, and Proflex PCR System.

Please take a look at this video: How to Use Adapter Tray Retainers in Thermal Cycler Starter Kits (https://www.youtube.com/watch?v=1uh2ZxZJtgs).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our PCR Thermal Cyclers Support Center.

What is the optimal ramp rate for my thermal cycler?

There is no universal ramp rate for a thermal cycler because both the block and sample ramp rates are different for each thermal cycler. The sample ramp rate changes with the volume of the sample since more time and energy are required to heat higher sample volumes. The ramp rate may also need to be changed for a particular PCR assay or primer pair if you are trying to use the same PCR assay on two different thermal cyclers, for example.

As a reference, the block ramp rate commonly used with DreamTaq Polymerase on the MiniAmp thermal cycler is 3.0 C/sec. In a 50 µL PCR reaction, this translates to a sample ramp rate of ~1 C/sec.

Please refer to the following application note for further information about thermocycler ramp rates: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/brochures/Thermal_Cycler_Ramp_RatesAppNote.pdf

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourPCR Thermal Cyclers Support Center.

What is the difference between the MiniAmp and MiniAmp Plus Thermal Cyclers?

There are 2 key differences:
- The MiniAmp Plus Thermal Cycler has 3 VeriFlex zones while the MiniAmp Thermal Cycler does not.
- The MiniAmp Plus Thermal Cycler has a block ramp rate of 3.5 degrees C/sec while the MiniAmp Thermal Cycler has a block ramp rate of 3.0 degrees C/sec.

Is there wireless connectivity with the MiniAmp/MiniAmpPlus Thermal Cycler?

Like the ProFlex PCR System and SimpliAmp Thermal Cycler, the MiniAmp/MiniAmpPlus Thermal Cycler can be connected wirelessly with an optional High-Power USB W-Fi Module, Cat. No. A26774.

How do I program an infinite hold in the MiniAmp/MiniAmpPlus Thermal Cycler?

To add an infinite hold, select the infinity symbol for program.