Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Proteins & Peptides ›
          • CD66e (CEACAM5) Proteins

          Invitrogen

          Human CEACAM5 (CD66e) Recombinant Protein

          View all (2) CD66e (CEACAM5) proteins

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Tech Support

          Cite Human CEACAM5 (CD66e) Recombinant Protein

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Testing Data (1)
          Human CEACAM5 (CD66e) Protein
          Group 53 Created with Sketch.
          Human CEACAM5 (CD66e) Protein
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human CEACAM5 (CD66e) Protein (A42584)

          SDS-PAGE analysis of Human CEACAM5 (CD66e) (Product # A42584). The specification for purity shows: ≥ 95 % (SDS-PAGE), ≥ 95 % (SEC-HPLC). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human CEACAM5 (CD66e) Protein

          Product Details

          A42584

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Control (Ctrl)

          Assay-Dependent
          -

          Binding assay (Binding)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species

          Human

          Expression System

          HEK293 cells

          Amino acid sequence

          Human CEACAM5, amino acids Met1-Ala685 (Accession # NP_004354.2) with a C-terminal His-tag

          Tag

          His-tag

          Molecular weight

          72.8 kDa

          Class

          Recombinant

          Type

          Protein

          Purity

          ≥95 % as determined by SDS-PAGE. ≥95 % as determined by SEC-HPLC.

          Endotoxin concentration

          <1.0 EU/µg

          Activity

          1.Loaded Anti-Human CEACAM5 antibody, human IgG1 on ProA Biosensor, can bind Human CEACAM5 (CD66e) Recombinant Protein with an affinity constant of 3.72 nM as determined in a BLI assay (Sartorius Octet Red384) (Routinely tested).
          2.Immobilized Anti-CEA Antibody at 2 µg/mL (100 µL/well) can bind Human CEACAM5 (CD66e) Recombinant Protein, The EC50 is 5.5-16 ng/mL.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          50 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          20mM tris, pH 8, with 5% mannitol, 5% trehalose, 150mM NaCl, 0.01% Tween 80

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient

          Product Specific Information

          Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2 mg/mL or lower. It is recommended that the protein be aliquoted and be used as soon as possible. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          CEA (Carcino Embryonic Antigen, CD66e) is synthesized during development in the fetal gut, and re-expressed in increased amounts in intestinal carcinomas and several other tumors. CEA is a member of carcinoembryonic antigens, immunoglobulin supergene family and consists of a single N domain (structural homology to the immunoglobulin variable) and six immunoglobulin constant-like A (A1, A2, A3) and B domains (B1, B2, B3). Antibodies to CEA are useful in identifying the origin of various metastatic adenocarcinomas and in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (60 to 70% are CEA+) from pleural mesotheliomas (rarely or weakly CEA+). CEA is a member of a large family of glycoproteins, a useful tumor marker for adenocarcinoma, and found in adenocarcinomas of endodermally derived digestive system epithelium and fetal colon. Two subgroups of the CEA family, the CEA cell adhesion molecules and the pregnancy-specific glycoproteins, are located within a 1.2 Mb cluster on the long arm of chromosome 19. Eleven pseudogenes of the CEA cell adhesion molecule subgroup are also found in the cluster. CEA was originally described in bile ducts of liver as biliary glycoprotein. Subsequently, CEA was found to be a cell-cell adhesion molecule detected on leukocytes, epithelia, and endothelia. The encoded protein mediates cell adhesion via homophilic as well as heterophilic binding to other proteins of the subgroup. Multiple cellular activities have been attributed to the encoded protein, including roles in the differentiation and arrangement of tissue three-dimensional structure, angiogenesis, apoptosis, tumor suppression, metastasis, and the modulation of innate and adaptive immune responses. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been reported, but the full-length nature of all variants has not been defined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: carcinoembronyic antigen; carcinoembryonic antigen; carcinoembryonic antigen precursor; carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 5; meconium antigen 100; OTTHUMP00000199033; sCD66e; soluble CD66e

          View more View less

          Gene Aliases: CD66e; CEA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06731

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1048

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-lpswf:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0