Pierce™ Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel
Thermo Scientific™

Pierce™ Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität, EDTA-kompatibel

Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität sind zur Aufreinigung überexprimierter His-markierter Proteine aus Zellkulturmedien konzipiert.Die Beads haben eine hoheWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
A5059025 mL
A505881 ml
A505895 mL
A5059150 mL
Katalognummer A50590
Preis (EUR)
1.550,00
Each
Menge:
25 mL
Preis (EUR)
1.550,00
Each
Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität sind zur Aufreinigung überexprimierter His-markierter Proteine aus Zellkulturmedien konzipiert.Die Beads haben eine hohe Bindungskapazität (bis zu 80 mg Protein pro ml abgesetzter Beads) und können die hohe EDTA- und Reduktionsmittel-Konzentration tolerieren, die zur Hemmung von Metalloproteasen und zur Stabilisierung empfindlicher intrazellulärer Proteine verwendet werden.

Merkmale der EDTA-kompatiblen Ni-IMAC-MagBeads mit hoher Kapazität:
•Chelatorstabil — in Puffer mit 20 mM EDTA und DTT
• Kompatibel mit der Aufreinigung von überexprimierten, sezernierten Proteinen in Zellkulturmedien (z. B. EXPI293-, ExpiCHO- und ExpiSf-Expressionssysteme)
• Außergewöhnlich hohe Proteinbindungskapazität — bis zu 80 mg/ml abgesetzter Beads
• Hochperformant — nicht-aggregierende, superparamagnetische Mikropartikel bieten außergewöhnliche Leistung mit manuellen und automatisierten HTS-Anwendungen (z. B. Thermo Scientific KingFisher Geräte)

Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität bestehen aus mit Magnetit eingebetteten, quervernetzten Agarose-Beads.Die Dichte des Liganden auf dem Agarose-Magnet-Bead führt zu einer Bindungskapazität, die der herkömmlicher Agarose-Harze ähnelt oder diese übertrifft, mit den zusätzlichen Vorteilen der magnetischen Eigenschaften und der EDTA-Kompatibilität.Die MagBeads sind ein wertvolles Werkzeug für die Reinigung mehrerer His-markierter Proteine in kleinem Maßstab und für die Suche nach Expression und Reinigungsbedingungen, die bei größeren Aufreinigungen verwendet werden können.

Pierce EDTA-kompatible Ni-IMAC MagBeads mit hoher Kapazität sind für den Einsatz mit Magnetpartikelprozessoren mit hohem Durchsatz wie KingFisher 96 und KingFisher Flex optimiert, aber die Beads sind auch mit einfachen Tischaufbereitungsanwendungen mit einem geeigneten Magnetständer kompatibel.Automatisierte Geräte sind jedoch besonders für durchsatzstarke Aufreinigungsvorgänge und das Screening von Aufreinigungsbedingungen nützlich.

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Specifications
Säulenbettvolumen6.25 mL
BindungsvermögenBis zu 80 mg 6X His-markierter Proteine/ml abgesetzte Magnetbeads
BindungseigenschaftChelator-stabil
SäulentypFlasche
KonzentrationSlurry: 25%
MatrixMagnetische Agarose
Menge25 mL
VersandbedingungNasseis
Kapazität (metrisch)25 mL
FormFlüssige Suspension
Partikelgröße30 μm
ProduktliniePierce
TypMagnetisches Affinitäts-Bead
pH-BereichStabilität 2 bis 14 pH
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
25 ml 25 %ige Suspension. Lagerung bei 2 bis 8 °C.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Can I automate purifications using Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible?

The KingFisher product line has proven to give high-throughput, high purity, and consistency across samples when performing automated purifications using Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

With Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible, which downstream assays are compatible with the eluted His-tagged protein?

Recovered protein can be run on SDS-PAGE and stained or analyzed by western blotting. Since the elution buffer contains 300 mM NaCl and 500 mM imidazole, recovered protein may need to be desalted or buffer-exchanged before proceeding to activity assays, mass spectrometry, or structural analyses.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

After regeneration of Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible, is there a specific buffer in which the beads should be stored?

The recommended storage buffer for the magnetic beads is 20% ethanol, 10 mM sodium acetate, pH 6.50. Please refer to the product manual (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0024861_PierceHighCapNiIMACBeads_UG.pdf) for details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

With Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible, how do I regenerate the beads?

Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible are alkali-stable. The beads can be exposed to NaOH, washed with water, neutralized with PBS, washed with water, and put back into storage buffer. Please refer to the product manual (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0024861_PierceHighCapNiIMACBeads_UG.pdf) for details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

How many uses/regenerations are possible with Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible?

Up to 5 uses are possible with Pierce High Capacity Ni-IMAC MagBeads, EDTA compatible.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.