Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Lucifer Yellow Antibodies

          Invitrogen

          Lucifer Yellow Polyclonal Antibody

          16 Published Figures
          79 References
          View all (2) Lucifer Yellow antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Lucifer Yellow Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (16)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Lucifer Yellow Antibody (A-5750) in ICC/IF

          eNeuro 2021 - Figure 7. TRPM4 contributes to spontaneous firing in SCN neurons. A , Rate histogram (10-s bin averages of instantaneous frequency) of spontaneous action potential firing (no TTX) in an SCN neuron recorded in cell-attached configuration, under control conditions and in the presence of 9-pt (30 mu m ). Example recordings from the indicated time points are provided (right). B , Photomicrograph of Lucifer yell... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Lucifer Yellow Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          A-5750

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          View 57 publications 57 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 16 publications 16 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chemical

          Published species

          Chemical, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Lucifer Yellow

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          3 mg/mL

          Amount

          1.5 mg

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536190

          Target Information

          Even though the cell soma of a lucifer yellow-filled neuron may be brightly stained, its finer processes can sometimes be faint and may fade rapidly or be obscured by the more intensely stained portions of the neuron. By using anti-lucifer yellow dye antibodies in conjunction with standard enzyme-mediated immunohistochemical methods one can develop a more permanent, fade-free signal for light microscopy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Lucifer Yellow Dye

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline