Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD16 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          CD16 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR163J)

          View all (215) CD16 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD16 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR163J)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          CD16 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR163J)

          Product Details

          A700-163

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BLR163J

          Immunogen

          Recombinant protein representing the extracellular domain of Human CD16A (aka, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, residues 21-201).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          100 µg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          BBS, pH 8.2, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Immunocytochemistry: Epitope retrieval with citrate buffer pH6.0 is recommended for FFPE cell sections.

          Target Information

          CD16, known as Fc gamma receptor III, exists in two distinct isoforms: Fc gamma RIIIA and Fc gamma RIIIB. These isoforms are encoded by the genes FCGR3A and FCGR3B, respectively, which are located on chromosome 1 and share a high degree of similarity. Fc gamma RIIIA is expressed as a polypeptide-anchored form on monocytes, macrophages, and lymphocytes such as natural killer (NK) cells, but not on T or B cells. This receptor recognizes the Fc portion of immunoglobulin G (IgG) and is involved in the clearance of immune complexes from circulation. Upon binding IgG, Fc gamma RIIIA activates signal transduction pathways that result in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), phagocytosis, cytokine release, and antigen presentation. Fc gamma RIIIB is expressed on polymorphonuclear neutrophils (PMN) as a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored form. It plays a role in similar immune functions, including cellular-mediated cytotoxicity and enhancement of virus infections. Mutations in the FCGR3A gene have been associated with Immunodeficiency 20 and linked to susceptibility to recurrent viral infections, systemic lupus erythematosus, and alloimmune neonatal neutropenia. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. Diseases associated with FCGR3A include Immunodeficiency 20 and Herpes Zoster.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD16a antigen; CD32 receptor 2; CDw32; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor (CD16a) isoform FCGR3A_1; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor (CD16a) isoform FCGR3A_2; Fc fragment of IgG receptor IIIa; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a); Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor III-A; Fc gamma receptor III-B; Fc-gamma receptor IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; Fc-gamma RIII-alpha; fc-gamma RIII-beta; fc-gamma RIIIb; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; fc?r; FCG2; FcgammaRIIIA; FcgammaRIIIb; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FcRII-b; FcRII-c; human neutrophil antigen 1; igG Fc receptor III-1; igG Fc receptor III-2; IgG Fc receptor III-A; IgG receptor precursor; immunoglobulin G Fc receptor III; low affinity IgG receptor; low affinity IgG receptor CD16; low affinity IgG receptor precursor; low affinity immunoglobulin gamma receptor III-a Fc fragment; neutrophil-specific antigen NA; RP11-5K23.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD16; CD16-I; CD16-II; CD16A; CD16b; FCG3; FCGR3; FcGRIIIA; FCRIIIA; FCRIIIb; HNA-1; IGFR3; IMD20

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08637, (Human) O75015

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2214, (Human) 2215

          View more View less

          Function(s)
          protein binding IgG receptor activity low-affinity IgG receptor activity immune receptor activity GPI anchor binding
          Process(es)
          antibody-dependent cellular cytotoxicity immune response cell surface receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway calcium-mediated signaling natural killer cell activation positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of natural killer cell proliferation macrophage activation natural killer cell mediated cytotoxicity natural killer cell degranulation protein kinase B signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0