Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • p16INK4a Antibodies

          Bethyl Laboratories

          p16INK4a Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (BC42)

          View all (89) p16INK4a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite p16INK4a Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (BC42)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          A700-292CF

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BC42

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human p16 INK4A.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          BBS, pH 8.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          This gene generates several transcript variants which differ in their first exons. At least three alternatively spliced variants encoding distinct proteins have been reported, two of which encode structurally related isoforms known to function as inhibitors of CDK4 kinase. The remaining transcript includes an alternate first exon located 20 Kb upstream of the remainder of the gene; this transcript contains an alternate open reading frame (ARF) that specifies a protein which is structurally unrelated to the products of the other variants. This ARF product functions as a stabilizer of the tumor suppressor protein p53 as it can interact with, and sequester, the E3 ubiquitin-protein ligase MDM2, a protein responsible for the degradation of p53. In spite of the structural and functional differences, the CDK inhibitor isoforms and the ARF product encoded by this gene, through the regulatory roles of CDK4 and p53 in cell cycle G1 progression, share a common functionality in cell cycle G1 control. This gene is frequently mutated or deleted in a wide variety of tumors, and is known to be an important tumor suppressor gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: a frameshift between exon 1 (0.18) and exon 2 changed the ORF of p16INK4 gene.; Alternative reading frame; ARF; CDK4 inhibitor p16 INK4; CDK4 inhibitor p16-INK4; CDK4I; CDKN2A/ARF Intron 2 lncRNA; cell cycle negative regulator beta; Cyclin dependent kinase 4 inhibitor A; Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4); HGNC:1787; hypothetical 18.1 kDa protein from longest open reading frame; inhibitor of cdk4 A; inhibits CDK4; isoforms 1/2/3; Melanoma p16 inhibits CDK4; MTS-1; Multiple tumor suppressor 1; multiple tumour suppressor 1; P14 P16; p14ARF; p16; p16 gamma; p16-INK4; p16-INK4a; P19 TP16; Tumor suppressor ARF

          View more View less

          Gene Aliases: ARF; CAI2; CDK4I; CDKN2; CDKN2A; CMM2; INK4; INK4A; MLM; MTS-1; MTS1; P14; P14ARF; P16; P16-INK4A; P16INK4; P16INK4A; P19; P19ARF; TP16

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42771

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1029

          View more View less

          Function(s)
          p53 binding DNA binding RNA binding cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein binding SUMO transferase activity protein kinase binding NF-kappaB binding ligase inhibitor activity ubiquitin-protein transferase inhibitor activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding MDM2/MDM4 family protein binding disordered domain specific binding ubiquitin ligase inhibitor activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein polyubiquitination mitophagy negative regulation of cell-matrix adhesion rRNA processing apoptotic process Ras protein signal transduction negative regulation of cell proliferation epidermis development rRNA transcription regulation of gene expression positive regulation of gene expression protein sumoylation keratinocyte differentiation negative regulation of cell growth nuclear body organization negative regulation of B cell proliferation regulation of protein stability protein destabilization negative regulation of immature T cell proliferation in thymus positive regulation of protein sumoylation mammary gland epithelial cell proliferation negative regulation of mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process protein localization to nucleus somatic stem cell population maintenance glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process positive regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator keratinocyte proliferation negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity negative regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of nucleocytoplasmic transport regulation of protein export from nucleus somatic stem cell division protein stabilization regulation of cell cycle mitochondrial depolarization apoptotic process involved in mammary gland involution positive regulation of apoptotic process involved in mammary gland involution cellular response to hydrogen peroxide protein K63-linked ubiquitination cellular senescence replicative senescence oncogene-induced cell senescence apoptotic signaling pathway positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of signal transduction by p53 class mediator protein localization to nucleolus negative regulation of proteolysis involved in cellular protein catabolic process regulation of protein targeting to mitochondrion negative regulation of ubiquitin protein ligase activity amyloid fibril formation regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of macrophage apoptotic process negative regulation of protein neddylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline