Armadillo PCR Plate, 384-well, red, clear wells
Thermo Scientific™

Armadillo PCR Plate, 384-well, red, clear wells

Las placas de PCR Thermo Scientific Armadillo son lo último en plásticos de PCR de alto rendimiento. Al combinar laMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB2384R50 plates
Número de catálogo AB2384R
Precio (MXN)
-
Cantidad:
50 plates
Pedido a granel o personalizado
Las placas de PCR Thermo Scientific Armadillo son lo último en plásticos de PCR de alto rendimiento. Al combinar la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones. Estas placas de 384 pocillos son rojas y sus pocillos son transparentes.

Características de las placas de PCR Armadillo:

• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• Diseño con bordes elevados: área de superficie de pocillo mejorada que aumenta la integridad del sellado en el sellado térmico automatizado
• Tamaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Diseño de bastidor de policarbonato termoestable: ciclado térmico resistentes a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas:: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 30 µl)
• Código de barras disponible: todas las placas se pueden proporcionar con códigos de barras ya implantados o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas

Aplicaciones:
• PCR

Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, azul, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, verde, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, naranja, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, roja, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, amarilla, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, roja, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, transparente, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, naranja, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, roja, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, amarilla, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, transparente, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, azul, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, verde, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, naranja, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, roja, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 384 pocillos, amarilla, pocillos blancos, con código de barras
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase50 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad50 plates
Velocidad de reacciónEstándar
Estilo de faldaCon faldón
Volumen del pocillo (métrico)40 μl
Volumen de trabajo (métrico)25 μl
Color de pocilloTransparente
Código de barrasSin código de barras
ColorRojo, Transparente
MaterialPolicarbonato, Polipropileno
N.° de pocillos384
Línea de productosArmadillo
Unit SizeEach