Armadillo PCR Plate, 96-well, yellow, white wells
Thermo Scientific™

Armadillo PCR Plate, 96-well, yellow, white wells

Las placas de PCR Thermo Scientific Armadillo son la solución definitiva en plásticos de PCR de alto rendimiento. Al combinarMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB3396Y25 plates
Número de catálogo AB3396Y
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 plates
Las placas de PCR Thermo Scientific Armadillo son la solución definitiva en plásticos de PCR de alto rendimiento. Al combinar la rigidez de un marco de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones. Estas placas de 96 pocillos son amarillas y sus pocillos son blancos.

Características de las placas de PCR Armadillo:

• Faldón transparente: permite una mayor visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• Diseño de borde elevado: la mejora de la superficie del pozo incrementa la integridad del sellado durante el sellado térmico automatizado
• Tamaño ANSI:SBS: con la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad total con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Diseño de bastidor de policarbonato termoestable: ciclos térmicos resistentes a la deformación y mayor estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos de pared delgada con fondo en U: óptima transferencia de calor y máxima recuperación de muestras
• Letra alfanumérica indentada de referencia de cuadrícula: marco integrado y pocillos diseñados para mejorar el sellado térmico
• Diseño de bajo perfil: permite una transferencia de calor máxima y una evaporación mínima cuando se utilizan muestras de volumen bajo (volumen total de 200 µ l)
• Pocillos blancos: garantizan el mayor nivel de sensibilidad para reacciones qPCR
•Códigos de barras disponibles: todas las placas ya están disponibles con códigos de barras y se pueden proporcionar con códigos de barras según las especificaciones del cliente para aplicaciones totalmente automatizadas

Aplicaciones

• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, pociLLOS transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, pocillos blancos
placa de PCR Armadillo de 96 pocillos, amarillo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarillo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, rojo, pocillos blancos, con código de barras
Este producto se vende bajo licencia de Eppendorf AG.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Estilo de faldaCon faldón
Volumen de trabajo (métrico)0,1 mL
Color de pocilloBlanco
Código de barrasSin código de barras
ColorAmarillo, Blanco
MaterialPolicarbonato, Polipropileno
N.° de pocillos96
Línea de productosArmadillo
Unit SizeEach