Thermo Scientific Chemicals

Rouge direct 80

Référence: B21693.06
5 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Rouge direct 80

Référence: B21693.06
5 g, Each
Quantité
Référence: B21693.06
également connu sous le numéro B21693-06
Prix (EUR)
Quantité
-

Identifiants chimiques

CAS
2610-10-8
IUPAC Name
hexasodium (3E)-4-oxo-7-({[(6E)-5-oxo-7-sulfonato-6-(2-{2-sulfonato-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-5,6-dihydronaphthalen-2-yl]carbamoyl}amino)-3-(2-{2-sulfonato-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}hydrazin-1-ylidene)-3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonate
Molecular Formula
C45H26N10Na6O21S6
InChI Key
LDCKXVAPQFUIOI-ZFLDVXHKSA-H
SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C3=CC=C(NC(=O)NC4=CC=C5C(=C4)C=C(\C(=N\NC4=CC=C(C=C4S([O-])(=O)=O)N=NC4=CC=C(C=C4)S([O-])(=O)=O)C5=O)S([O-])(=O)=O)C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Appearance (Color)
Dark red. Purple or brown
lambda-max (UV-Vis)
524 - 532nm (water)
Solution Test
Red solution in water
Form
powder

Description

Direct red 80 is a dye useful as a cardiac muscle stain and as a model compound in adsorption studies. It has also been utilized to compare efficacy of textile dye removal in aqueous solutions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le rouge direct 80 est un colorant utile comme coloration musculaire cardiaque et comme modèle dans les études d’adsorption. Il a également été utilisé pour comparer l’efficacité de l’élimination des colorants textiles dans des solutions aqueuses.

Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, cellosolve. Insoluble dans de nombreux solvants organiques.

Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
RUO – Research Use Only

Figures

Documentation et téléchargements

Certificats

    Foire aux questions (FAQ)

    Citations et références

    Search citations by name, author, journal title or abstract text