Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD96 Antibodies

          Leinco Technologies

          CD96 Monoclonal Antibody (3.3), Functional Grade, In Vivo PLATINUM™

          View all (28) CD96 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD96 Monoclonal Antibody (3.3), Functional Grade, In Vivo PLATINUM™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          C780-1MG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Inhibition Assays (Inhibition)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3.3

          Immunogen

          Proprietary immunogen

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade

          Form

          Liquid

          Concentration

          ≥5.0 mg/mL

          Amount

          1 mg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2-7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C short term, -80°C long term

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Specificity: Clone 3.3 recognizes an epitope on mouse CD96.

          Endotoxin Level: <0.5 EU/mg as determined by the LAL method.

          Purity: ≥98% monomer by analytical SEC and >95% by SDS Page.

          Preparation: Functional grade preclinical antibodies are manufactured in an animal free facility using in vitro cell culture techniques and are purified by a multi-step process including the use of protein A or G to assure extremely low levels of endotoxins, leachable protein A or aggregates.

          Pathogen Testing: To protect mouse colonies from infection by pathogens and to assure that experimental preclinical data is not affected by such pathogens, all of Leinco Purified Functional PLATINUM™ antibodies are tested and guaranteed to be negative for all pathogens in the IDEXX IMPACT I Mouse Profile.

          Storage: Functional grade preclinical antibodies may be stored sterile as received at 2-8C for up to one month. For longer term storage, aseptically aliquot in working volumes without diluting and store at -80C. Avoid Repeated Freeze Thaw Cycles.

          Target Information

          CD96 is a cell adhesion receptor also known as TACTILE. A member of the Ig superfamily, CD96 is a single pass transmembrane protein consisting of three extracellular Ig-like domains and a proline/serine/threonine rich region. CD96 is expressed on resident monocytes and T cells at all developmental stages (including gamma-delta T cells, thymocytes, and NK cells). In the mouse, this receptor is not expressed on B cells. Unlike in humans, mouse CD96 does not exist as alternative splice variants. Reports indicate that CD96 binds CD155/poliovirus receptor and Nectin-1 to mediate NK cell adhesion to target cells and cytotoxicity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD96; Cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; T cell-activated increased late expression protein; T-cell surface protein tactile

          View more View less

          Gene Aliases: 1700109I12Rik; Cd96; Tactile

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q3U0X8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 84544

          View more View less

          Function(s)
          defense/immunity protein immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline