Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD34 Antibodies

          Invitrogen

          CD34 Monoclonal Antibody (581), FITC

          7 Published Figures
          17 References
          View all (142) CD34 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD34 Monoclonal Antibody (581), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (7)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD34 Antibody (CD34-581-01) in Flow

          Nature communications 2024 - Mutation-induced MDS HSCs' transcriptional reprogramming overcomes venetoclax-based therapy vulnerability. a Schematic of UPN#1's clinical course. After HMA therapy failure (cycle 0 [C0]), UPN#1 received 5-azacitidine (75 mg/m 2 for 5 days) and venetoclax (400 mg/m 2 for 14 days) every month. The patient had mCR at cycle 2 (C2); however, after the venetoclax dose was reduced to 100 mg/m 2 , the patient had ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD34 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          CD34-581-01

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL for 1x10^6 cells
          View 16 publications 16 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          581

          Immunogen

          Human CD34.

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS with 4mg/mL BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536499

          Target Information

          CD34 is a highly glycosylated monomeric with a molecular weight range of 111-115 kDa surface protein that is present on many stem cell populations. CD34 is a stem cell marker although its expression on human hematopoietic stem cells is reversible. CD34 may serve as a surface receptor that undergoes receptor-mediated endocytosis and regulates adhesion, differentiation and proliferation of hematopoietic stem cells and other progenitors. CD34 expression is likely to represent a specific state of hematopoietic development that may have altered adhering properties with expanding and differentiating capabilities in both in vitro and in vivo conditions. CD34 is possibly an adhesion molecule with a putative role for mediating the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or directly to stromal cells. Further, CD34 could act as a scaffold for the attachment of lineage specific glycans, allowing stem cells to bind to lectins expressed by stromal cells or other marrow components. CD34 is thought to have a role in presenting carbohydrate ligands to selectins. The intracellular chain of the CD34 antigen is a site of phosphorylation by activated protein kinase C suggesting a putative role in signal transduction. Diseases associated with CD34 dysfunction include dermatofibrosarcoma and neurofibroma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD34; CD34 antigen; CD34 sialomucin; glycoprotein expressed in lymphohematopoietic progenitor cells; Hematopoietic progenitor cell antigen CD34; Mucosialin; RP11-328D5.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD34

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P28906

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 947

          View more View less

          Function(s)
          protein binding carbohydrate binding sulfate binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding
          Process(es)
          tissue homeostasis endothelial cell proliferation glomerular filtration endothelium development cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression hemopoiesis negative regulation of interleukin-2 production mesangial cell-matrix adhesion paracrine signaling positive regulation of odontogenesis positive regulation of angiogenesis cell motility leukocyte migration transdifferentiation vascular wound healing hematopoietic stem cell proliferation positive regulation of granulocyte colony-stimulating factor production extracellular exosome assembly glomerular endothelium development stem cell proliferation metanephric glomerular mesangial cell differentiation cell-cell adhesion positive regulation of vasculogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0