Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PIK3CG Antibodies

          OriGene

          PIK3CG Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™

          View all (45) PIK3CG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PIK3CG Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PIK3CG Antibody (CF505256) in IHC (P)

          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human pancreas tissue within the normal limits using anti-PIK3CG mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 120°C for 3min, TA505256) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIK3CG Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PIK3CG Antibody in Western Blot (WB)
          PIK3CG Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™

          Product Details

          CF505256

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI4B9

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human PIK3CG produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)

          Target Information

          PIK3CG (p110 gamma) is the sole class IB phosphatidylinositol 3-kinase family member, which along with the class IA family members, generates the important second messenger PIP2. However, unlike the class IA enzymes which signal downstream of receptor tyrosine kinases, PIK3CG primarily signals downstream of GPCRs. The gene product is an enzyme that phosphorylates phosphoinositides on the 3-hydroxyl group of the inositol ring. It is an important modulator of extracellular signals, including those elicited by E-cadherin-mediated cell-cell adhesion, which plays an important role in maintenance of the structural and functional integrity of epithelia. In addition to its role in promoting assembly of adherens junctions, the protein is thought to play a pivotal role in the regulation of cytotoxicity in NK cells. The gene is located in a commonly deleted segment of chromosome 7 previously identified in myeloid leukemias.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 1-phosphatidylinositol 3-kinase; catalytic subunit; p110-gamma; p120-PI3K; phosphatidylinositol 3 kinase gamma, p110 gamma; phosphatidylinositol 3-kinase catalytic 110-kD gamma; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit gamma; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase 110 kDa catalytic subunit gamma; Phosphoinositide-3-kinase catalytic gamma polypeptide; phosphoinositide-3-kinase gamma catalytic subunit; PI3-kinase subunit gamma; pi3kcg; ptdIns-3-kinase subunit gamma; PtdIns-3-kinase subunit p110-gamma; Serine/threonine protein kinase PIK3CG; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IMD97; p110gamma; p120-PI3K; PI3CG; PI3K; PI3Kgamma; PIK3; PIK3CG

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P48736

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5294

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity 1-phosphatidylinositol-3-kinase activity transferase activity 1-phosphatidylinositol-4-phosphate 3-kinase activity identical protein binding ephrin receptor binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity protein serine kinase activity
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of cytokine production adaptive immune response immune system process dendritic cell chemotaxis positive regulation of acute inflammatory response respiratory burst involved in defense response sphingosine-1-phosphate signaling pathway lipid metabolic process endocytosis chemotaxis inflammatory response immune response G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of endothelial cell migration T cell chemotaxis negative regulation of triglyceride catabolic process cell migration neutrophil chemotaxis secretory granule localization regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of Rac protein signal transduction natural killer cell chemotaxis phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process T cell proliferation T cell activation mast cell degranulation positive regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling innate immune response regulation of angiogenesis phosphatidylinositol phosphorylation phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of cardiac muscle contraction platelet aggregation cellular response to cAMP neutrophil extravasation hepatocyte apoptotic process regulation of calcium ion transmembrane transport negative regulation of fibroblast apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0