Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IKK gamma Antibodies

          OriGene

          IKBKG Monoclonal Antibody (OTI6B7), TrueMAB™

          View all (40) IKK gamma antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IKBKG Monoclonal Antibody (OTI6B7), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          IKBKG Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IKBKG Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IKBKG Antibody (CF812460) in WB

          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY IKBKG (RC201743, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-IKBKG. Positive lysates LY40120°C (100 µg) and LC40120°C (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IKBKG Antibody in Western Blot (WB)
          IKBKG Antibody in Western Blot (WB)
          IKBKG Monoclonal Antibody (OTI6B7), TrueMAB™

          Product Details

          CF812460

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI6B7

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human IKBKG produced in HEK293T cell.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 8% trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          For reconstitution, we recommend adding 100 µL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, we strongly recommend performing another round of desalting. (Zeba Spin Desalting Columns, 7KMWCO, 0.5 mL, Product # 89882)

          Target Information

          IKK gamma is the regulatory subunit of the inhibitor of the kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 14.7K (adenovirus E3 protein) interacting protein 3; FIP-3; gikk; I-kappa-B kinase gamma; I-kappa-B kinase subunit gamma; ikB kinase subunit gamma; IkB kinase-associated protein 1; IKK-gamma; IKK3; IKKAP1; IKKG; incontinentia pigmenti; inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma; inhibitor of kappaB kinase gamma; inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit gamma; Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma; mF; mFIP-3; NEMO; NF-kappa B essential modulator; NF-kappa-B essential modifier; NF-kappa-B essential modulator; NF-kB essential modulator; OTTHUMP00000207079; OTTHUMP00000212188

          View more View less

          Gene Aliases: 1110037D23Rik; AI848108; AI851264; AMCBX1; AW124339; EDAID1; FIP-3; FIP3; Fip3p; IKBKG; IKK-gamma; IKK[g]; IKKAP1; IKKG; IMD33; IP; IP1; IP2; IPD2; NEMO; SAIDX; ZC2HC9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y6K9, (Mouse) O88522, (Rat) Q6TMG5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8517, (Mouse) 16151, (Rat) 309295

          View more View less

          Function(s)
          protein binding zinc ion binding protein domain specific binding polyubiquitin binding ubiquitin protein ligase binding signaling adaptor activity identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding protein heterodimerization activity K63-linked polyubiquitin binding linear polyubiquitin binding transferrin receptor binding peroxisome proliferator activated receptor binding
          Process(es)
          B cell homeostasis transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated cellular response to DNA damage stimulus activation of NF-kappaB-inducing kinase activity positive regulation of gene expression positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity establishment of vesicle localization negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway NF-kappaB import into nucleus regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process inflammatory response immune response I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to virus positive regulation of macroautophagy defense response to bacterium negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling anoikis innate immune response T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell receptor signaling pathway protein-containing complex assembly positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline