Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • RAPGEF3 Antibodies

          Fabgennix

          EPAC1 Polyclonal Antibody, FITC

          View all (23) RAPGEF3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EPAC1 Polyclonal Antibody, FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          EPAC-N-FITC

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:50-1:250
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:250
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:250
          -

          Immunomicroscopy (IM)

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Horse, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide taken within amino acid region 5-50 on Exchange Protein Directly Activated by cAMP protein.

          Conjugate

          FITC FITC FITC

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 30% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Gene ontology (GO) annotation includes small GTPase mediated signal transduction. Target protein binds cAMP and activates the Ras superfamily guanine nucleotide binding protein (Rap1A)in a PKA-independent manner.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 9330170P05Rik; cAMP-GEFI; cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I; cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I (cAMP-GEFI); EPAC 1; Exchange factor directly activated by cAMP 1; Exchange protein directly activated by cAMP 1; MGC21410; Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3; Rap guanine nucleotide exchange factor 3; Rap1 guanine-nucleotide-exchange factor directly activated by cAMP; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2310016P22Rik; 9330170P05Rik; bcm910; CAMP-GEFI; CGEF1; EPAC; EPAC1; HSU79275; RAPGEF3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O95398, (Rat) Q9Z1C8, (Mouse) Q8VCC8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Horse) 100050541, (Human) 10411, (Rat) 59326, (Mouse) 223864

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding guanyl-nucleotide exchange factor activity protein binding protein domain specific binding cAMP binding cAMP-dependent protein kinase regulator activity Rap guanyl-nucleotide exchange factor activity ion channel binding guanyl-nucleotide exchange factor
          Process(es)
          angiogenesis adaptive immune response signal transduction adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway small GTPase mediated signal transduction Ras protein signal transduction associative learning Rap protein signal transduction regulation of actin cytoskeleton organization negative regulation of syncytium formation by plasma membrane fusion intracellular signal transduction protein kinase B signaling positive regulation of GTPase activity regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis positive regulation of protein export from nucleus regulation of insulin secretion positive regulation of stress fiber assembly regulation of protein kinase B signaling positive regulation of syncytium formation by plasma membrane fusion establishment of endothelial barrier cellular response to cAMP positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation regulation of protein kinase activity positive regulation of protein acetylation regulation of actin cytoskeleton reorganization regulation of histone H3-K9 acetylation regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of smooth muscle cell migration positive regulation of ATPase activity negative regulation of collagen biosynthetic process positive regulation of cell size positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of binding positive regulation of calcium ion transport negative regulation of cell death positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline